Merck
集落 PCR 是驗證克隆 DNA 結構體組裝是否正確的一種簡單快速的方法。傳統上,在克隆過程中驗證 DNA 的插入是非常耗時的,需要在細菌轉換後進行費力的 DNA 純化和隨後的限制性酵素消化。Colony PCR 是一種直接 PCR 方法,它繞過了 DNA 分離和限制性酵解,為篩選克隆建構物提供了快速、簡便且廉價的解決方案。集落 PCR 應用也相容於篩選序列和限制性獨立方法所建立的克隆。
REDEmp™ PCR ReadyMix™ 和 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMixolony PCR ACat.R4775)和 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™(Cat.No.P0982)均以單一 2x 溶液的形式提供緩衝液、聚合酶、dNTPs 和穩定劑。它們的配方可讓您直接進行 PCR,然後在 PCR 之後將樣品載入瓊脂質凝膠,而不需要額外的緩衝液或載入染料。惰性染料的遷移速度與 125 個碱基配对片段的遷移速度相同,可提供 DNA 遷移的視覺確認。
特徵與優點
  • 絕佳彈性:擴增前無需純化 DNA。適用於常見的大腸桿菌菌株,例如 SIG10 5a、NovaBlue (K-12)、BL21(DE3) 和 DH5α 菌株,以及S. pombe酵母。樣本也可以再擴增,例如在巢式 PCR 中。
  • 高特異性& 產量:JumpStart™  Taq DNA 聚合酶是一種抗體失活的熱啟動酶,其設計旨在減少非特異性擴增,同時提高目標產率和特異性。JumpStart Taq 最多可擴增 7 kb 長的目標:JumpStart™  產品的熱啟動功能允許在室溫下進行反應設定,這對處理多個樣本非常有利。REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ 和 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 在 4 °C 或 -20 °C 下穩定:JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 已證明可耐受高達 20% 的 LB 濃度和高達 10% 的 LB Agar 或 Terrific Broth:降低因多次移液步驟造成污染的風險,並在多個反應中提供一致的性能:無需添加載入緩衝液或追蹤染料。PCR 產品在擴增後直接載入瓊脂質凝膠中。紅色示踪劑的遷移速度與 125bp 片段的遷移速度大致相同(略快於溴酚藍)。
"pcr-protocol "id="pcr-protocol">
C協議
菌落 PCR 協議簡單直接:只需從平板或高密度細菌液體培養物中加入少量菌落到 PCR 主混合物中,然後進行熱循環測試。在最初的高溫培養過程中會發生細胞裂解。所得的 PCR 產品可用凝膠電泳或其他 DNA 檢測方法進行分析。
1. 準備 PCR 主混合物(根據要分析的樣本數量調整):
2.
容量 (每個反應)
REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™或 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™
10 µL
<
Forward Primer (20 µM)
0.5 µL
Reverse Primer (20 µM)
0.5 µL
0.
9 µL
20 µL
2.將PCR混合母液(20 µL)分配到每個PCR管或平板中。使用無菌微吸頭或無菌牙簽,將細胞從每個菌落轉移到 PCR 管中,並短暫攪拌使其重悬於 PCR 母液混合物中。混合物可能看起來有點混濁。注意:不要挑取太多細胞。過多的細胞會干擾 PCR。用以下熱循環條件擴增目標 DNA:
5.
Step
Temperature
循環
週期
94 °C
1<
1
94 °C
0.5 分鐘
30-40
退火
0.5 分鐘
72 °C
1-2 分鐘
(~ 1 kb/min)
4 °C
無限期
注意:細胞裂解步驟比一般的初始變性更長,以有效地破壞細菌壁
5.        PCR 完成後,將每個反應的 5 至 10 µl 直接載入 1% 琼脂糖凝膠中,預留一條通道放置適當的梯子,並進行電泳。
C
使用代表性的細菌和酵母菌株進行菌落 PCR。E. coli competent cells SIG10 5a (Cat. No. CMC0001), NovaBlue (Cat. No. 69825), BL21(DE3) (Cat. No. 69450), and DH5α (Thermo Fisher Scientific) were transformed with pET28a(+) containing an inserted sequence.SIG10 5a也用空的pET28a(+)載體進行轉換。使用REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™和擴大插入序列1 kbp的側邊引物篩選大腸桿菌菌株。所有大腸桿菌菌株都與菌落 PCR 相容,無需 DNA 提取步驟即可直接從粗細胞輸入產生目標擴增子(圖 1)。
使用 REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ 對來自<i>大腸桿菌</i>菌落的 1 kbp 插入物進行菌落 PCR。
圖一大腸桿菌菌落 PCR 产物的琼脂糖凝膠。 使用 REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ 進行 1 kbp 插入物的菌落 PCR,並在 1% 琼脂糖凝膠上進行分析。所有含有插入物的 pET28a(+) 的轉化細胞(樣本 3-10)都檢測到了產品,而用 pET28a(+) 空載體轉化的細胞(樣本 1-2)則沒有擴增產品。
Schizosaccharomyces pombe酵母用 pESP-1 進行轉換。對得到的菌落和質粒對照進行 PCR。使用 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 和可擴增 226 bp 插入物的側邊引物篩選酵母菌落。 像大腸桿菌一樣,目標序列從酵母樣本中擴增,無需DNA純化(圖2)。
使用 REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ 進行 1 kbp 插入物的集落 PCR,並在 1% 琼脂糖凝膠上進行分析。所有含有插入物的 pET28a(+) 的轉化細胞(樣本 3-10)都檢測到了產品,而用 pET28a(+) 空載體轉化的細胞(樣本 1-2)則沒有擴增產品。
圖二S.pombe集落PCR產物的琼脂糖凝膠。 使用 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 進行 226 bp 插入物的菌落 PCR,並在 1% 琼脂糖凝膠上進行分析。 所有轉化細胞(菌落 1-3)和質粒模板(對照組)均檢測到產品。
Effect rowth M PCR Y JumpStart。™ REDTaq® PCR ReadyMix™ Reagents
為了量化生長媒體污染對 PCR 的影響,常見的 E.在 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 試劑中添加了大腸桿菌培養基 LB、LB Agar 和 Terrific Broth (TB)。以 pBR322 為模板,使用適當的引物、α [32P] dCTP 及不同濃度 (0 - 50%) 的 LB、LB Agar 及 TB 進行擴增。在玻璃過濾器上進行三氯乙酸沉澱後,再進行閃爍計數,以確定 PCR 產率。產率以 0% 添加的培養基為標準。反應一式三份。所有的培養基添加量都會影響產物產率,但使用 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 進行 PCR 時,如果 20% 的反應混合物由 LB 組成,10% 的反應混合物由 TB 或 LB 瓊脂組成(圖 3),則 PCR 仍然很穩定。這些水平超出了典型菌落 PCR 的污染程度,證明 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 試劑具有很高的抑制劑耐受性。
使用 JumpStart™ REDTaq<sup>&reg;</sup> PCR ReadyMix™ 試劑時,生長媒體對 PCR 產量的影響。
圖三在 PCR ReadyMix™ 試劑中添加 LB、LB 瓊脂和 TB 的效果。LB,粉紅色方塊;LB 瓊脂,藍色菱形;TB,綠色三角形。
ColonyPCR P效能umpStartTM and REDTaq® ReadyMix Reagents
REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™、JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™,以及其他JumpStart™ 和 REDTaq® ReadyMix 產品,例如 R2523 和 P1107 是強大的混合母液,可直接對常見克隆和表達菌株的菌落和培養物進行 PCR,包括 大腸桿菌大腸桿菌。coli和S. pombe,有助於快速篩選克隆建構物。它們對常見的 PCR 抑制劑有很高的耐受性,包括最高 20% 的 LB 濃度和最高 10% 的 LB Agar 或 Terrific Broth,因此在集落 PCR 中具有很高的性能。混合母液可克服細胞碎片的影響,可直接用於粗菌落或懸浮液,擴增長度達 7kb 的目標。其他超快速 PCR 主混合物,包括我們的 KOD One PCR 主混合物,也適用於集落 PCR 應用。如需其他 PCR 試劑與資源,請瀏覽我們的 PCR 試劑與套件資源中心
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。