CRISPR 用於表觀遺傳編輯 - dCas9
表觀遺傳編輯是一種工具,利用工程分子在基因組中的特定位點修改 DNA 或組蛋白。這種策略需要精確的靶向,而精確的靶向是透過使用核酸酶缺陷的 Cas9 (dCas9) 來完成的。
p300-dCas9誘導的靶向組蛋白乙酰化
組蛋白乙酰化由組蛋白乙酰轉換酶(HATs)進行,在調節染色質動態和轉錄調節中扮演著基本的角色。p300/CBP 是一種組蛋白乙酰轉換酶(HAT),其功能對於調節哺乳類動物細胞中的基因表達至關重要。p300 HAT domain (1284-1673) 具有催化活性,可與核酸酶融合進行靶向表觀遺傳組編輯。
我們開發了一種利用 CRISPR 進行高效靶向組蛋白乙酰化的方法。我們證實了 gRNA 可以成功地引導融合了 p300 HAT 催化域的 dCas9 來增加組蛋白乙酰化的水平和內源基因的表達。這種研究特定基因位點組蛋白乙醯化功能的策略,在研究和治療上有極大的應用潛力。
dCas9-p300 CRISPR 基因激活劑
dCas9-p300 CRISPR 基因激活劑系統是基於 dCas9 與人類 E1A 相關蛋白 p300 的催化組蛋白乙酰化轉移酶(HAT)核心結構域的融合。Gersbach 實驗室(杜克大學)已獨立驗證此方法可在相對於轉錄起始位點 (TSS) 的近端和遠端位置活化基因。與 dCas9-VP64 或其他類似的基因活化基元相比,dCas9-p300 組蛋白乙酰化方法代表了一種獨特的作用機制。雖然 VP64 等啟動域有助於招募轉錄複合物到啟動子區域,但它們會受到基因的表觀遺傳狀態的支配,並且取決於其他轉錄蛋白的可用性。相反地,p300 組蛋白乙酰基轉移蛋白透過釋放 DNA 的異染色質狀態來打開轉錄高速公路,讓內源細胞機器能持續且強壯地表達基因。
Network error: Failed to fetch
以上是表達 dCas9p300 融合蛋白的質粒的地圖。此質粒同時也表達來自與 dCas9p300 相同轉錄本的 GFP,可輕鬆監測在您的目標細胞中的傳送與表達。dCas9p300 質粒可以與客製化的 U6-gRNA 質粒共同轉染,以在轉錄起始位點或其他調控位置附近進行靶向活化。我們提供一個 Oct4 控制質粒 (CRISPR17-1EA),可用來幫助您的實驗室建立 dCas9p300 方法。此 Oct4 控制質粒已在 HEK293 細胞中證實有效(如下圖)。我們建議您在嘗試任何新的細胞類型時,同時在 HEK293 細胞中測試 Oct4 控制。
OCT4(POU5F1)是最難被激活的靶點之一
八聚體結合TF 4(Oct4,POU5F1)是維持幹細胞多能性的關鍵轉錄因子(TF)。它在恢復細胞多能性的過程中也扮演著重要的角色。在已分化的細胞中,OCT4 的表達受到嚴格的沉默。
p300-dCas9激活內源OCT4
p300的HAT結構域(1284-1673)融合到dCas9(D10A,H840A)生成p300-dCas9。設計了九個 gRNA 來靶向 OCT4。與對照的 HEK293 細胞相比,測試的 9 種 gRNA 中的 6 種與 p300-dCas9 一起會導致 2 倍或更高的 OCT4 轉錄物水平。
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。