Merck
首頁轉染與基因編輯質粒 DNA 的反轉染
質粒 DNA 的反轉染
自動化應用於許多領域,以減少人工處理造成的變異,並在高通量檢測中獲得可重複的結果。高通量應用,例如基因敲除研究或靶點篩選,通常包括細胞轉染。在本研究中,測試了 X-tremeGENEHP 和 X-tremeGENE9 轉染試劑 (Roche) 與自動化轉染工作站 Biomek FX 的相容性。
分析自動化工作流程中的轉染效率
圖 1.分析自動化工作流程中的轉染效率。轉染後 24 和 48 小時測量效率,並以螢光細胞覆蓋面積與細胞覆蓋總面積的比率計算。 (A)使用 X-tremeGENEHP Reagent 轉染;(B)使用 X-tremeGENE9 Reagent 轉染。(C) 俯視圖顯示螢光,以及使用 X-tremeGENEHP Reagent 的自動化工作流程的重複性 (16 次重複)。
Automated Transfection - 使用 Biomek FX (Beckman Coulter) 自動工作站進行細胞播種和轉染。為了轉染,X-tremeGENE HP 和 X-tremeGENE 9 試劑 (Roche) 被預先稀釋在 Opti-MEM 中(稀釋因子:X-tremeGENE HP 試劑為 1:50,X-tremeGENE 9 試劑為 1:33)。EGFP-PC3.1 質粒在 Opti-MEM 中預先稀釋(1 μg/100 μL)。將等量的質粒稀釋液移入稀釋的轉染試劑中,混勻後孵育 30 min,形成轉染複合物。
Cell Culture and Reverse Transfection - HeLa cells (ATCC® CCL-2™) were cultured in MEM, with the MEM with the CCL-2™.)在+37 °C、5% CO濕潤的氣氛下於T75培養瓶中以含補充劑的MEM培養至約70%的融合度。在轉染前不久用胰蛋白酶法收穫細胞,洗淨並重悬於新鮮培養基(1.2x105 cells/mL)中。
結果
轉染複合物的形成、細胞播種和轉染均使用自動工作站在 96 孔格式中成功進行。
轉染效率直接取決於轉染複合物的添加量。
我們發現轉染效率直接取決於轉染複合物的添加量。正如預期的那樣,複合物添加量越高,轉染效率越高,直到達到高原階段(圖 1)。
X-tremeGENE HP 和 9 轉染試劑與自動轉染方法完全兼容,並顯示出很高的重現性 (圖 1)。