Merck
首頁DNA & RNA 純化動物組織 DNA 抽取與 WGA 擴增規範
動物組織 DNA 抽取與 WGA 擴增規範
WGA擴增簡介
進行遺傳分析時,動物組織是常見的材料來源。下面的協議是從動物樣本中提取 DNA 的簡單方法。一旦DNA被分離出來,就可以使用 WGA1 和 WGA2 試劑盒的全基因組擴增方法進行擴增。
建議使用 GenElute 哺乳動物基因組 DNA Miniprep Kit (G1N10)進行此程序。
  1. 將 20 毫克組織放入微離心管中。
  2. 消化組織:
  3. 加入 20 μL 蛋白酶 K,攪拌混合。
  4. 在 55 °C 下孵育 2-4 小時或過夜,直到組織完全裂解。
    可選的 RNase 處理: 如果擔心殘留 RNA,可加入 20 μL RNase A 溶液,室溫孵育 2 分鐘
  5. 裂解細胞:渦旋 15 秒。在樣品中加入 200 μL 裂解液 C。徹底攪拌,因為均勻的混合物對高效裂解非常重要。在 70 °C 下孵育 10 分鐘。
  6. 準備色譜柱:在每個預先組裝好的 GenElute MiniPrep 結合柱中加入 500 μL 柱製備液,然後以 12,000 × g 離心 1 分鐘.
  7. 準備結合:在裂解樣品中加入 200 μL 乙醇,攪拌混合:將樣品管中的全部內容物轉移到步驟 5 處理過的結合柱中。以 ≥6500 × g 離心 1 分鐘。丟棄含有流出液的收集管,並將結合柱放入新的 2 ml 收集管中。
  8. 首次洗滌:首次使用前,按照製備說明中所述,用乙醇稀釋濃縮洗滌液。向結合柱中加入 500 μL 洗滌液,以 ≥6500 × g 離心 1 分鐘。丟棄含有流出液的收集管,將結合柱放入新的 2 ml 收集管中:向結合柱中再加入 500 μL 洗滌液,以最大速度(12,000-18,000 × g)離心 3 分鐘,使結合柱乾燥。在洗脫 DNA 離開結合柱之前,結合柱必須不含乙醇。如果可見殘留乙醇,請將結合柱再離心一分鐘。最後,丟棄含有流出液的收集管,並將結合柱放入新的 2 ml 收集管中:用移液管移取 200 μL 洗脱液直接注入結合柱中心,室溫孵育 5 分鐘。以 ≥6500 × g 離心 1 分鐘,洗脫 DNA。
  9. 將 DNA 樣品儲存於 -20 °C。
WGA擴增
GenomePlex全基因組DNA的處理步驟使用 GenomePlex 全基因組擴增試劑盒 (WGA1) 和/或完整全基因組擴增試劑盒 (WGA2) 進行 GenomePlex 全基因組擴增的步驟表。
碎片化
  1. 從上述全血抽提方案中製備 1 ng/ml 的 DNA 溶液。
  2. 在 PCR 管中的 10 µL DNA(1 ng/µL)中加入 1 µL 10X 片段破碎緩衝液。
  3. 將試管置於熱循環器中,95 °C,恰好 4 分鐘。
    注意:孵育是時間敏感的,任何偏差都可能改變結果。
  4. 立即將樣品置於冰上冷卻,並簡短地離心。
文庫製備
  1. 加入 2 µL 的 1x 文庫製備緩衝液。
  2. 加入 1 µL 文庫穩定液。
  3. 充分混勻,放入熱旋轉儀 95 ℃ 2 分鐘。
  4. 加入 1 µL 文庫製備酵素,充分混勻,然後短促離心。
  5. 將樣品放入熱循環器中,並按以下步驟孵育:
       16 °C 20 分鐘
       24 °C 20 分鐘
       37 °C 20 分鐘
       75 °C,5 分鐘
       4 °C恆溫
  6. 從熱循環器中取出樣品,並簡短地離心。樣本可立即進行擴增,或於 - 20 °C 儲存三天。
擴增
  1. 在整個 15 ml 反應中加入以下試劑:
       7.5 µL 10x Amplification Master Mix
       47.5 µL Nuclease Free Water
       5.0 µL JumpStart Taq DNA Polymerase (12.5 單元)用於 WGA1
      -或-
      5。0 µL WGA DNA Polymerase for WGA2
  2. 徹底混勻,稍稍離心,開始熱循環:
       初始變性:  95 °C 3 分鐘
       進行 14 個循環,如下所示:  
       變性:  95 ℃ 15 秒
       退火/延長:  65 ℃ 5 分鐘
  3. 循環完成後,將反應保持在 4 ℃ 或保存在 -20 ℃,直到準備分析或純化。
重擴增
  1. 加入 10 µL 1 ng/µL WGA 擴增的 DNA 到 PCR 管或多孔板中。
    注意:有必要清理 WGA 反應,以減少再擴增過程中可能出現的偏差。我們建議使用我們的 GenElute™ PCR Clean-Up Kit(產品編號 NA1020)或能分離出單鏈和雙鏈 DNA 的標準純化方法。對於每個再擴增反應,在 WGA 擴增 DNA(步驟 1)中加入以下物質:
        47.5 µL Nuclease-Free Water
        7.5 µL 10X Amplification Master Mix
         5 µL WGA DNA Polymerase
  2. 徹底渦旋,稍稍離心,開始熱循環。以下設定檔已針對 PE 9700 或同等的熱循環器進行最佳化:
        初始變性 95 °C 3 分鐘
        執行 14 個循環如下:
        94 °C變性15秒
        65 °C退火/延長5分鐘
  3. 循環完成後,將反應保持在 4 °C,或保存在 -20 °C,直到準備分析或純化。WGA DNA 的穩定性等同於在相同條件下儲存的基因組 DNA。
Purification of Amplified Products
使用 GenElute PCR Clean-Up Kit (NA1020)
  1. 將 GenElute Miniprep 結合柱(帶藍色 O 型環)插入所提供的收集管(如果尚未組裝)。向每根 miniprep 柱加入 0.5 ml 柱製備液,然後以 12,000 x g 離心 30 秒至 1 分鐘。
    注意:柱製備溶液可最大化 DNA 與膜的結合,使產量更一致。
  2. 在 1 μL PCR 反應中加入 5 μL 結合溶液並混合。例如,在 100 µL 的 PCR 反應中加入 500 µL 的結合溶液。將溶液轉移到結合柱中。以最高速度(12,000 至 16,000 x g)離心 1 分鐘。丢弃洗脱液,但保留收集管。
  3. 将结合柱更换到收集管中。將 0.5 ml 稀釋的洗滌液加在柱上,以最大速度離心 1 分鐘。
    注意:首次使用前,請務必在濃縮洗滌液中加入乙醇。
  4. 將色谱柱置於收集管中。以最大速度離心柱 2 分鐘,不加任何額外的洗滌液,以除去多餘的乙醇。丢弃任何残留洗脱液和收集管。
  5. 将色谱柱转移到新的 2 ml 收集管中。將 50 µL 洗提液或水加到每根色谱柱的中心。室溫孵育 1 分鐘。
    注意:用水洗脱時,請確保水的 pH 值在 5.5 到 8.5 之間。也可以使用用水稀釋 10 倍的洗脫液進行洗脫。
  6. 洗脫 DNA 時,將柱以最大速度離心 1 分鐘。PCR 擴增結果現已存在於洗出液中,可立即使用或儲存在 -20 °C 中。
擴增產物的定量
使用全基因組擴增技術擴增的 DNA 量可在純化或不純化的情況下進行檢測。為了獲得最高品質的 DNA 樣本,強烈建議在擴增之後進行純化。可使用 Molecular Probes Inc. 的 PicoGreen® dsDNA 定量分析 (#P-7589) 測量擴增的產物。另一種檢測擴增产物的方法是在 NanoDrop® 分光光度計上進行分光吸收 (OD260)。此儀器可在 2-3700 ng/
大動態範圍內量測 1 μL 樣品的吸光度。
在各種動物組織上進行的全基因組擴增
我們的擴增結果在 1.5% 琼脂糖凝胶上观察。每孔上載 5 μL 的擴增产物。WGA 擴增的產物平均大小為 400 bp。如凝胶上所示,涂片模式因动物而异。使用 WGA 技術擴增的產物具有特異性,陰性對照(泳道 3)缺乏信號即為明證。
泳道 1 - 1 kb Marker
泳道 2 - 陽性對照
泳道 3 - 陰性對照
泳道 4 - 豬
泳道 5 - 牛
泳道 6 - 雞
泳道 7 - 鲶魚
泳道 8 - 蝦
使用者需提供的材料
  • 動物組織樣本
  • 1.5 ml 微離心管
  • 微離心機 (附 2 ml 管用轉子)
  • 55 °C 水浴槽或加熱塊
    .
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。