Merck
首頁DNA & RNA 純化使用 illustra™ GFX 試劑盒進行 DNA 清除
使用 illustra™ GFX 試劑盒進行 DNA 清除
Cytiva 提供三種基於矽的 DNA 淨化試劑盒。 illustra™ GFX™ PCR 和凝膠帶純化試劑盒可從溶液或凝膠片中純化 PCR 產品和其他 DNA。illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit 可從 96 孔格式的溶液中純化 PCR 產物,提高產量。 illustra™ CyScribe™ GFX Purification Kit 專為在進行微陣列或其他應用之前清理 Cy3- 或 Cy5- 染料標記的 cDNA 而設計。
illustra™ GFX PCR DNA 和凝膠帶純化試劑盒設計用於純化和濃縮 PCR 混合物、限制性酵素消化液、溶液和瓊脂糖凝膠帶中的 DNA。DNA 大小從 50 bp 到 10 kbp 不等,可從 100 μL 溶液和 900 mg 凝膠切片中純化。從硼酸基緩衝液(如 TBE)中運行的凝膠中純化 DNA 無需任何修飾。
所開發的方法使用混沌劑從溶液中提取 DNA 和/或溶解瓊脂糖並使蛋白變性。DNA 選擇性地與 illustra™ GFX MicroSpin 膠柱所含的矽膠膜結合。基質結合的 DNA 用乙醇緩衝液洗滌以去除鹽分和其他污染物,純化的 DNA 用低離子強度緩衝液洗脫。
表 8.3illustra™ GFX PCR DNA 和凝膠帶純化試劑盒的產品規格。
當純化小於50 bp(但大於10 bp)的PCR片段時,請使用illustra™ MicroSpin G-25色譜柱。
本試劑盒不能用於純化RNA。
如果在溶液中處理大量的樣品,長度在100 bp-10 kbp,請使用illustra™ GFX 96 PCR純化試劑盒。
使用 illustra™ GFX PCR DNA 和凝膠帶純化試劑盒純化和濃縮 DNA 的步驟
材料
  • 本產品隨附緩衝液和 illustra™ GFX MicroSpin 試劑柱
  • 本產品隨附緩衝液和 illustra™ GFX MicroSpin 試劑柱
  • 本產品隨附緩衝液和 illustra™ GFX MicroSpin 試劑柱。/li>
  • 加熱塊或水浴設定為 60 °C(僅適用於瓊脂糖凝膠切片)
預先準備
首次使用前,在裝有 1 型洗滌緩衝液的瓶中加入絕對乙醇。有關容量請參閱產品說明書。倒轉混合。在標籤上註明此步驟已完成。
一般规程
注意:缓冲液和色谱柱不可在 illustra™ 产品系列的 Cytiva 试剂盒之间转移。請確保您使用正確的緩衝液和柱進行純化。
1. 準備結合樣品
a.從溶液中加入 Capture Buffer 準備結合樣品。Capture Buffer 含有混沌鹽,可使蛋白質(包括酵素)變性,並促進 DNA 吸附到矽膠基質上。
如果樣本中的 DNA 大於 5 kb,請勿渦旋,否則會造成 DNA 剪斷。
b.從瓊脂糖:加入 Capture Buffer 溶解琼脂糖,準備樣品結合。在 60 °C 下孵育/混和,直到琼脂糖溶解。
2.結合 DNA
將步驟 1 的樣品加入 GFX 柱。離心。大於 50 bp 的 DNA 會在混沌鹽的存在下結合到矽膠膜上。
3.清洗和乾燥
用乙醇緩衝液清洗基質結合的 DNA,以去除鹽和其他污染物。
注意:離心步驟後,膜上應沒有液體,以確保乙醇不會洗脫至純化的 DNA 中。
如果純度要求很高,例如樣品要用於鈍端連接,可以重複清洗和乾燥步驟。
4.洗離純化和濃縮的DNA
用10到50  μL的低離子強度洗離緩衝液洗離膜上的DNA。在室溫下短暫孵育並離心,洗離純化的 DNA。在沒有混沌鹽的情況下,DNA會從膜上脫附。