Merck
首頁DNA和RNA纯化GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 微量提取试剂盒实验方案
GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 微量提取试剂盒实验方案
产品描述
GenElute™哺乳动物基因组 DNA 微量提取试剂盒提供了一种从多种培养细胞、组织(包括啮齿动物尾巴)和新鲜全血或白细胞中分离纯基因组 DNA 的简单方便的方法。该试剂盒结合了二氧化硅和微型离心机的优势,无需使用昂贵的树脂、乙醇沉淀以及以及苯酚、氯仿等有害有机化合物。起始原料在含有离液盐的溶液中裂解,以确保大分子彻底变性。当裂解物在微量离心管中通过二氧化硅膜离心时,乙醇的加入会导致DNA结合。在洗涤去除污染物后,DNA用 200 μL 的 Tris-EDTA 溶液洗脱。
基因组 DNA 的预期产量将根据所用起始原料的数量和类型而有所不同(例如,不到一小时内,可从 2 x 106HeLa 细胞中分离出 15-25µg 经核糖核酸酶 A 处理的 DNA)。经试剂盒纯化的 DNA 的A260/A280比值在 1.6 和 1.9 之间,长度可达 50 kb。该 DNA 可用于限制性内切酶消化、PCR、Southern 印迹杂交和测序反应等下游应用。
目录G1N10G1N70G1N350
所含试剂10 份制剂70 份制剂350 份制剂
重悬溶液P39803 mL20 mL100 mL
裂解液 TB66782.5 mL20 mL90 mL
裂解液 CB88032.5 mL20 mL90 mL
纯化柱制备液C21127 mL60 mL225 mL
浓缩洗涤液B65532.5 mL20 mL90 mL
洗脱液 (10 mM Tris-HCl, 0.5 mM EDTA, pH 9.0)B68035 mL35 mL180 mL
蛋白酶 KP23081 × 5 mg3 × 10 mg2 × 100 mg
核糖核酸酶 A 溶液R61480.25 mL1.7 mL8 mL
管中的 GenElute™微量提取吸附柱C947110支装70支装各 5 × 70
采集管,2.0 mL 容量T5449 或 T7813各 4 × 10各 4 × 70各 20 × 70
需自备的试剂和设备
·55℃ 水浴或恒温水浴摇床
·70℃ 水浴或微量恒温仪
·带气溶胶屏障的移液器吸头(推荐)
·用于裂解的1.5 mL 微量离心管
·微量离心机(2 mL 管,装有转子)*
·乙醇 (95–100%),货号E7148或459836
·分子生物试剂水,货号W4502
*注:为了确保所有试剂管的正确放置,建议使用 24 位转子。如果您使用的是
36 位转子,我们建议您每隔一个位置妥善放置试剂管
储存方法和稳定性
室温储存试剂盒。如果任何试剂盒试剂形成沉淀物,请以 55–65°C 温热,直到沉淀物溶解,并在使用前冷却至室温。
制备说明
在开始该程序之前,执行以下操作:
1.将水浴或水浴摇床预热至 55°C
以使用组织、啮齿动物尾巴、新鲜全血和白细胞。
2.将水浴或微量恒温仪预热至 70°C
以使用培养细胞和组织。
3.彻底混匀试剂
检查试剂沉淀。如有任何试剂形成沉淀,以 55–65°C 温热直至沉淀溶解,并在使用前冷却至室温。
4.稀释洗液浓缩液
用 10 mL(10 份制备包)、80 mL(70 份制备包)或 360 mL(350 份制备包) 95-100% 乙醇稀释浓缩液。每次使用后,拧紧稀释洗涤液的瓶盖以防止乙醇挥发。
5.将蛋白酶 K 溶于水中
根据下表 1,将一瓶蛋白酶 K 粉末溶解于水中(货号W4502)以获得 20 mg/mL 的原液。此溶液可在 2–8°C 条件下保存数天。若要保存更长时间,溶液中未使用的部分使用前可在 –20°C 条件下分装保存。所提供的原样产品在室温下稳定。
每次必须将蛋白酶K溶液直接添加到每个样品中。切勿将蛋白酶 K 和裂解液合并存放。
货号
蛋白酶 K(mg)
水 (mL)
G1N10
5
0.25
G1N70
10
0.5
G1N350
100
5.05
表1.蛋白酶 K 溶液制备
操作流程
注意:如果在下游应用中需要最小剪切基因组 DNA,例如,如果使用最终产物进行长扩增 PCR,则通过温和移液或倒置混合至均匀,而不是在随后的程序中振荡。
A. 培养细胞制备
1a.收集细胞
• 贴壁细胞培养物:用胰蛋白酶释放细胞。以 300 ×g用5分钟离心沉淀5 × 106 个细胞;然后完全去除培养基并丢弃。继续步骤 2a。
• 悬浮细胞培养物:以 300 ×g用5分钟离心沉淀5 × 106 个细胞;然后完全去除培养基并丢弃。继续步骤 2a。
注意:细胞可收集并分装至 1.5 mL 微量离心管中,在液氮中快速冷冻,然后在
–70°C 条件下保存数月,至制备 DNA时取出。.
2a.重悬细胞
用 200 μL 重悬溶液彻底重悬细胞团块。如果事先冷冻,在重悬之前将细胞团块稍微解冻。如果不担心残留RNA,则直接前往执行步骤3a。
可选的RNase处理:如果需要无 RNA 的基因组 DNA,则可加入 20 μL 核糖核酸酶 A 溶液,室温水浴 2 分钟,然后继续步骤3a。
3a.裂解细胞
向样品中加入 20 μL 蛋白酶 K 溶液,接着加入 200 μL 裂解液 C (B8803)。彻底振荡(约 15 秒),然后70℃ 孵育 10分钟。均匀的混合物对于高效裂解是必不可少的。继续步骤 4。
哺乳动物试剂盒
图 1.使用 GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 纯化试剂盒从细胞中纯化的基因组 DNA。用 GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 纯化试剂盒从指定来源的 2 x 106 个细胞中分离纯化的基因组 DNA。在 0.8% 琼脂糖凝胶上分析基因组DNA (200 ng/lane) 。标记物为用 Hind III 消化的 λDNA。
B. 哺乳动物组织制备
1b.制备组织
快速切片并称取一片新鲜或冷冻组织。切片前冰冻组织可稍稍解冻,但要放在冰上以防降解。将组织切成小块,以便更有效地裂解。每次制备可使用多达 25 mg组织(或 10 mg 脾脏,因为给定质量下的细胞量多)。转移至 1.5 mL 微量离心管中,继续步骤 2b。
注意:组织可收集并分装至 1.5 mL 微量离心管中,在液氮中快速冷冻,然后在
–70°C 条件下保存数月,至制备 DNA时取出。
2b.消化组织
向组织中加入 180μl 裂解液 T (B6678),然后加入 20μl 蛋白酶 K 溶液。涡旋混匀。55℃ 水浴样品,直至组织完全消化,无颗粒残留。偶尔振荡或使用水浴摇床。消化通常在 2~4 小时内完成。消化完成后,稍加振荡。
可选的RNase处理:如果不用担心残留RNA,可继续步骤 3b。如果需要无RNA的基因组DNA,则加入20 μL 核糖核酸酶 A溶液,在室温下孵育2分钟,然后前往执行步骤3b。
3b.裂解细胞
向样品中加入 200 μL 裂解液 C (B8803);彻底振荡(15 秒)。均匀的混合物对于高效裂解是必不可少的。在70 °C孵育10分钟。继续步骤 4。
哺乳动物试剂盒
图 2.使用 GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 纯化试剂盒从组织中纯化的基因组 DNA。用 GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 纯化试剂盒从指定小鼠组织中分离纯化的基因组 DNA。在 0.8% 琼脂糖凝胶上分析基因组 DNA (200 ng/lane) ,以说明产量和完整性。标记物为用 Hind III 消化的 λDNA。
C. 啮齿动物尾段制备
1c.制备啮齿动物尾段
快速测量并剪下一段新鲜或冷冻的啮齿动物尾巴。在切下前冷冻的啮齿动物尾巴可稍稍解冻,但要放在冰上以防降解。每次制备使用的尾段不要超过 0.6 cm(大鼠)或 1.2 cm(小鼠)。剪下两条(小鼠)或一条(大鼠)0.5-0.6 cm 长的尾巴,放入 1.5 mL 微量离心管中;继续步骤 2c。
注意:在制备 DNA 之前,啮齿动物尾巴可以在 –20°C 条件下贮存数月。
2c.消化组织
向鼠尾中加入 180μl 裂解液 T (B6678),然后加入 20μl 蛋白酶 K 溶液。振荡混匀;确保尾段完全浸没。55℃孵育样品,直至尾段组织完全消化。可能会残留一些颗粒(骨头和毛发)。培养过程中不时涡旋振荡或使用水浴摇床,以便更快速地消化。消化通常在 3~6 小时内完成。消化完成后,稍加振荡。如果不用担心残留RNA,可继续步骤 3b。
可选的RNase处理:如果需要无 RNA 的基因组 DNA,则可加入 20 μL 核糖核酸酶 A 溶液室温孵育 2 分钟,然后继续步骤3c。
3c.裂解细胞
向样品中加入 200 μL 裂解液 C (B8803);彻底振荡(15 秒)。均匀的混合物对于高效裂解是必不可少的。继续步骤 4。
D. 全血制备
1d.采集血液
采集全血置于抗凝管中(首选 EDTA 管)。全血在开始制备前应稳定至室温。
2d.血液制备
将 20 μL 蛋白酶 K 溶液加入 1.5 μL 微量离心管中。向试管中加入 200 μL 全血样品。如果样品小于 200 μL,加入重悬液使体积达到 200 μL。
注意:如果样品已经分装在试管中,可以将蛋白酶 K 溶液加入到样品中。涡旋振荡以确保酶充分混合。全血在制备 DNA 之前可在 4℃条件下保存数小时。如果不用担心残留RNA,可继续步骤 3d。
可选的RNase处理:如果需要无 RNA 的基因组 DNA,则可加入 20 μL 核糖核酸酶 A 溶液在室温下孵育2 分钟,然后继续步骤 3d。
3d.裂解细胞
向样品中加入 200 μL 裂解液 C (B8803);彻底振荡(15 秒)。均匀的混合物对于高效裂解是必不可少的。在55 °C孵育10分钟。继续步骤 4。
E. 白细胞 (WBC) 制备
1e.从全血中制备白细胞
每次从 500 μL 全血中制备 WBC;氯化铵裂解程序详见附录。
2e.重悬细胞
在 200 μL 重悬溶液中彻底重悬细胞团块;向样品中加入 20 μL 蛋白酶 K 溶液并稍加振荡,以确保酶充分混合。如果不用担心残留RNA,可继续步骤 3e。
可选的RNase处理:如果需要无 RNA 的基因组 DNA,则可加入 20 μL 核糖核酸酶 A 溶液,室温孵育 2 分钟,然后继续步骤 3e。
3e.裂解细胞
向样品中加入 200 μL 裂解液 C (B8803);彻底振荡。均匀的混合物对于高效裂解是必不可少的。在55 °C孵育10分钟。继续步骤 4。
从所有列出的样本类型中分离 DNA
这是以A、B、C、D 和 E 部分制备的样品继续进行的程序。
4.柱制备
向每个预装 GenElute™微量提取吸附柱(带红色 o 型环,不要与其他 GenElute™ 试剂盒混淆)中加入 500µL 柱制备液,并以12,000 × g 转速离心 1 分钟。弃去流出液。
注意:柱制备溶液可最大限度地提高DNA与膜的结合,从而获得更稳定的产量。
5.吸附准备
向裂解液中加入 200 μL 乙醇 (95–100%);涡旋振荡 5-10 秒以充分混合。溶液必须混合均匀。
6.加裂解液
从步骤 4 开始将管中的全部内容物转移到处理过的吸附柱中。在将内容物转移到吸附柱的过程中,可使用大口径移液器吸头以减少 DNA 剪切。以≥6500 × g 转速离心1分钟。丢弃含流出液的收集管,将吸附柱置于新的 2 mL 采集管中。
7.第一次洗涤
首次使用前,请按照配制说明书的说明用乙醇稀释洗涤浓缩液。向吸附柱中加入 500 μL 洗涤液,并以 ≥6,500 × g的转速离心 1 分钟。弃去含有流出液的收集管,将吸附柱置于新的 2 mL 收集管中。
8.第二次洗涤
向吸附柱中再加入 500 μl 洗涤液,并以最大速度(12,000-16,000 × g)离心3分钟干燥吸附柱。洗脱 DNA 前,吸附柱必须不含乙醇。如果看到残留乙醇,以最大速度将吸附柱再离心一分钟。如果您需要此额外的离心步骤,您可以清空并重新使用采集管。最后,丢弃含流出液的收集管,将吸附柱置于新的 2 mL 收集管中。
9.洗脱 DNA
将 200 μL 洗脱液直接移入吸附柱的中心;以 ≥6,500 × g 的转速离心 1 分钟以洗脱 DNA。为了提高洗脱效率,在加入洗脱液后在室温下孵育5分钟,然后离心。
可选: 重复步骤9进行第二次洗脱:用另外的 200 μL 洗脱液,洗脱到新的2 mL 收集管(已提供),或洗脱到第一洗脱所使用的 2 mL 收集管中。
洗脱液含有纯基因组DNA。对于 DNA 的短期贮存,建议使用 2-8°C。对于 DNA 的长期贮存,建议使用-20°C。避免冻融,以免引起DNA链断裂。洗脱液将有助于在这些温度下稳定 DNA。
DNA 沉淀(可选)
GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 试剂盒的设计使 DNA能够始终保持在溶液中,从而避免重悬问题。但是,如果您发现有必要浓缩 DNA,建议使用含乙酸钠的乙醇沉淀法。
结果
用 GenElute™ 试剂盒制备的基因组 DNA 的浓度和质量可以通过吸光度分析法和琼脂糖凝胶电泳法来确定。用 TE 缓冲液 (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0–8.5)稀释 DNA,用石英微量比色皿测量 260 nm 和 280 nm 处的吸光度。吸光度应介于 0.1 和 1.0 之间(或在分光光度计的线性范围内)。在 260 nm 处吸光度为 1.0 相当于约 50 μg/mL 的双链 DNA。260 nm 至 280 nm 处的吸光度比值 (A260/A280) 应为 1.6-1.9。DNA 的大小和质量可以通过琼脂糖凝胶电泳法来确定。1 在 0.5X TBE 缓冲液(货号T6400)中含有的 0.8% 琼脂糖的凝胶(货号A9539)可以很好地分离基因组 DNA。溴化乙锭(货号E1510)之类的嵌入染料可用来观察DNA,并对比已知的 DNA 标记物,例如 λ-DNAEcoRI Hind III 消化物(货号D9281),进行测量。基因组DNA应作为单一的高分子量条带迁移,几乎没有剪切迹象。脉冲场凝胶电泳法可以更精确地测定 DNA 大小。
材料用量典型产量
Jurkat 细胞(人)2 x 106个细胞5-10 µg
HEK293 细胞(人)2 x 106个细胞10-20 µg
HeLa 细胞(人)2 x 106个细胞15-25 µg
小鼠胰腺组织20 mg10-25 µg
小鼠脾脏组织10 mg10-25 µg
小鼠胸腺组织16 mg10-25 µg
小鼠肺组织20 mg5-15 µg
小鼠脑组织16 mg5-15 µg
小鼠肾组织20 mg10-25 µg
小鼠肝组织25 mg10-30 µg
*用核糖核酸酶和蛋白酶 K 处理
表2.使用 GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 纯化试剂盒的产量 *
故障排除指南
1. 吸附柱堵塞
原因— 样本太大。
解决方案— 之后使用更少的细胞、更小的组织块、更短的啮齿动物尾段或更少量的全血。若要挽救当前制剂,请提高转速和/或延长旋转时间,直到裂解液通过吸附柱。基因组 DNA 的产量可能降低。
原因—组织或啮齿动物尾段裂解效率低。
解决方案—延长蛋白酶 K 在 55°C 下的消化时间。为加速裂解,将组织或啮齿动物尾巴切成更小块,并在消化过程中频繁混合,以确保更高效的裂解。蛋白酶 K 消化后倒置样品管可确保混合更加均匀。切勿使用保存的合并溶液(蛋白酶 K+ 裂解液)。
2.基因组 DNA 产量低
原因—样本可能不新鲜或已降解,或组织裂解效率低。
解决方案—不同类型的细胞、组织和新鲜全血的产率不同。在培养物达到最大密度或完全融合之前使用它们。尽快收集组织或啮齿动物尾巴。在几小时内使用全血。如果样品要保存以供将来使用,请将细胞或组织在液氮中快速冷冻。全血在 4℃ 下保存时间不应超过 12 小时。
原因—裂解液/乙醇混合物不均匀。
解决方案—为确保溶液混匀,在应用到吸附柱前振荡 5–10 秒。如果在下游应用中需要最小剪切基因组 DNA,例如,如果使用最终产物进行长扩增 PCR,则通过温和移液或倒置混合至均匀,而不进行振荡。
原因—裂解液/乙醇混合物不均匀。
解决方案—为确保溶液混匀,在应用到吸附柱前振荡 5–10 秒。如果在下游应用中需要最小剪切基因组 DNA,例如,如果使用最终产物进行长扩增 PCR,则通过温和移液或倒置混合至均匀,而不进行振荡。
原因—DNA 洗脱不完全。
解决方案—确认 DNA 是用 200 μL 洗脱液洗脱的。将洗脱液加入吸附柱后在室温下孵育 5 分钟,大多数类型材料的 DNA 产量都会有所提高。可以使用 200 μL 洗脱溶液进行第二次和第三次洗脱。
原因—在吸附过程中漏用了乙醇。
解决方案—在步骤 6 中将样品用于吸附柱之前,检查步骤 5 中是否添加了乙醇。
原因—洗脱液中含有洗涤液中残留的乙醇。
解决方案—在洗脱 DNA 之前,必须去除最后洗涤液中残留的乙醇。离心更长时间或第二次干燥膜。如果含有乙醇流出液接触吸附柱,需在洗脱 DNA 之前重复离心步骤。
原因—洗脱液中含有洗涤液中残留的乙醇。
解决方案—在洗脱 DNA 之前,必须去除最后洗涤液中残留的乙醇。离心更长时间或第二次干燥膜。如果含有乙醇流出液接触吸附柱,需在洗脱 DNA 之前重复离心步骤。
原因—洗脱液中含有洗涤液中残留的乙醇。
解决方案—在洗脱 DNA 之前,必须去除最后洗涤液中残留的乙醇。离心更长时间或第二次干燥膜。如果含有乙醇流出液接触吸附柱,需在洗脱 DNA 之前重复离心步骤。
原因—洗涤浓缩液在使用前未经稀释。
解决方案—使用前检查洗涤浓缩液是否用乙醇适当稀释。
原因—洗涤浓缩液在使用前未经稀释。
解决方案—使用前检查洗涤浓缩液是否用乙醇适当稀释。
原因— DNA 用水而不是洗脱液洗脱。
解决方案—建议使用洗脱液洗脱,以实现纯化 DNA 的最佳产率和贮存。如果用水洗脱 DNA,请确认 pH 值至少为 7.0,以避免在酸性条件下储存较长时间后DNA会被酸水解。
3.DNA 的纯度低于预期;A260/A280比值太低
原因—样品被水稀释。
解决方案—使用洗脱液 (10 mM Tris-HCl,0.5 mM EDTA,pH 9.0) 或 10 mM Tris-HCl,pH 8.0–8.5 溶液作为洗脱剂。
原因—硅粉造成背景读数较高。
解决方案—将 DNA 样品以最大速度离心 1 分钟;使用上清液重复读取吸光度。
4.DNA 的纯度低于预期;A260/A280比值太高。
原因—基因组 DNA 被 RNA 污染。
解决方案—在之后的分离中加入核糖核酸酶 A 处理步骤,或用核糖核酸酶 A 溶液处理最终产物并进行再纯化。
5.DNA 被剪切
原因—基因组 DNA 处理不当。
解决方案—本试剂盒的设计可消除其他基因组 DNA 试剂盒中发现的可导致 DNA 剪切的 DNA 沉淀和常见重悬步骤。所有移液步骤应尽可能温和地执行。建议使用大口径移液器吸头,以帮助消除剪切。如果在下游应用中需要最小剪切基因组 DNA,例如,如果使用最终产物进行长扩增 PCR,则通过温和移液或倒置混合至均匀,而不进行振荡。
原因——样品陈旧、降解或已经历多次冻/融循环。
解决方案—旧的起始材料可能在洗脱液中产生降解DNA。应立即使用新鲜细胞和组织、鼠尾及全血制剂。或者,细胞和组织可以在液氮中冷冻并保存在-70°C 条件下,直至需要时取出。鼠尾可在-20℃条件下保存数周或-70℃ 条件下保存数月。全血可在 4℃ 条件下保存长达 12 小时。
6.下游应用被抑制
原因—乙醇被带入最终的基因组 DNA 制剂中。
解决方案—在最后一次洗涤吸附柱后(步骤 8),不要让洗涤液接触吸附柱。如有必要,在清空收集管后,再以最大速度(12,000–16,000 × g)离心柱子1分钟。
原因—盐被带入最终的基因组 DNA 制剂中。
解决方案—在步骤 8 中添加洗涤液之前,确保将吸附柱转移到新的 2 mL 收集管中。
附录: 从全血中分离白细胞的氯化铵裂解程序
1.在抗凝管中采集全血。
2.向 1 mL 氯化铵裂解液中加入 500 μL 全血*。在室温下轻轻混合(倒置或在摇床上)5 分钟,然后在微量离心机中以 700 × g 的转速离心 5 分钟。
3.弃上清液。将细胞团块轻柔重悬于另一毫升氯化铵裂解液中;按照步骤 2 温和混合并离心。弃去上清液,细胞团块置于冰上并重新开始白细胞程序 (1e)。
*氯化铵裂解液:
160 mM 氯化铵(货号A9434),20 mM 碳酸氢钠(货号S7277);用盐酸将 pH 调至 7.2。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
注意事项和免责声明
GenElute™ 哺乳动物基因组 DNA 试剂盒仅供实验室使用,不得用于药物、家庭或其他用途。裂解液 C 中含有离液盐,是一种刺激物。柱制备液具有刺激性。避免接触皮肤。处理这些溶液或随试剂盒提供的任何试剂时,请戴上手套、安全眼镜和合适的防护服。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据说明书。
参考文献
1.
Sambrook, et. al. J. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual,. 第二版. Plainview, NY: 参考文献.
2.
Birren B, Lai E. 1993. Field Inversion Gel Electrophoresis.121-128. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-101290-8.50011-0