文件
P8340
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
同義詞:
Protease Inhibitor Mix
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
生物源
bovine lung
品質等級
形狀
DMSO solution
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
蛋白酶 抑制剂混合液用于DMSO溶液中的哺乳动物细胞和组织提取物。 它含有六种单独的成分,用于抑制丝氨酸、半胱氨酸、 酸性蛋白酶和氨基肽酶。
特異性
抑制丝氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶和氨基肽酶。
應用
非常适合用作在超声、裂解缓冲、和RIPA缓冲中的缓冲成分
抵御细胞和组织提取物的内源性酶活性
生化/生理作用
该混合物含有独立的成分,包括104 mM的AEBSF、80 μM的抑肽酶、4 mM的乌苯美司、1.4 mM的E-64、2mM的亮抑酶肽和1.5 mM的抑肽素A。每种成分都具有特异的抑制属性。 AEBSF和抑肽酶可抑制丝氨酸蛋白酶,包括胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和纤溶酶等。 乌苯美司可抑制抑制氨肽酶。 E-64可针对半胱氨酸蛋白酶起作用。 亮抑酶肽对于丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶都可起作用。 抑肽素A可抑制酸性蛋白酶。
特點和優勢
广谱抑制:抑制多种类型的蛋白酶和氨基肽酶
稳定储存:在DMSO中作为溶液供应,允许在-20°C下长期储存
性能恒定:即用型解决方案
成分
AEBSF
抑肽酶
乌苯美司
E-64
亮抑酶肽
抑肽素A
注意
该混合物应当被储存在-20 °C。
準備報告
一毫升的该混合物溶液推荐用于对来自20 g牛肝的100 mL裂解物或来自CHO细胞的10 mL裂解物中发现的内源酶进行抑制。 该产品是以DMSO溶液形式提供的。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Signaling through extracellular signal-regulated kinase is required for spermatogonial proliferative response to stem cell factor.
Dolci S et al
The Journal of Biological Chemistry, 276(43), 40225-40233 (2001)
A transgenic rat that develops Alzheimer's disease-like amyloid pathology, deficits in synaptic plasticity and cognitive impairment.
Liu L et al
Neurobiology of Disease, 31(1), 46-57 (2008)
Acceleration and persistence of neurofibrillary pathology in a mouse model of tauopathy following anesthesia.
Planel E et al
Faseb Journal, 23(8), 2595-2604 (2009)
Interaction of Huntington disease protein with transcriptional activator Sp1.
Li SH et al
Molecular and Cellular Biology, 22(5), 1277-1287 (2002)
Megan D Schertzer et al.
Molecular cell, 75(3), 523-537 (2019-07-02)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) cause Polycomb repressive complexes (PRCs) to spread over broad regions of the mammalian genome. We report that in mouse trophoblast stem cells, the Airn and Kcnq1ot1 lncRNAs induce PRC-dependent chromatin modifications over multi-megabase domains. Throughout the
相關內容
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
MILLIPLEX® panel 可複用免疫檢查點分子,協助 NSCLC 研究找出 PD-1/PD-L1 治療的免疫治療目標。
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。