重要文件
S8820
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
同義詞:
蛋白酶抑制剂片剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
形狀:
tablet
溶解度:
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
儲存溫度:
2-8°C
產品名稱
SIGMAFAST蛋白酶抑制剂片剂, For General Use
生物源
bovine lung
bovine milk
品質等級
形狀
tablet
溶解度
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
儲存溫度
2-8°C
一般說明
SIGMAFAST蛋白酶抑制剂片剂是由多种蛋白质抑制剂混合而成的水溶性片剂,包括AEBSF、E-64、bestatin、leupeptin、aprotinin和EDTA。 一片可以配制100mL酶复合液,并可抑制20 g细胞提取物中的蛋白酶。
SIGMAFAST蛋白酶抑制剂片剂不适合与HIS-Select®产品或其它固定化金属亲和色谱(IMAC)产品共同使用。该片剂中含有EDTA,它是一种金属螯合剂,可能会清除这些亲和产品中的金属离子。
特異性
抑制丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸和金属蛋白酶。
應用
SIGMAFAST蛋白酶抑制剂片剂的应用实例:
  • 洗涤公羊精液用于膜蛋白分析
  • 加入CD4+ T细胞孵育溶液,以获得总细胞裂解物用于蛋白质免疫印迹试验
  • 作为NP-40缓冲液组分,用于均质化位于损伤中心的脊髓组织以进行蛋白质印迹分析
  • 作为放射性免疫沉淀分析(RIPA)缓冲液组分,用于均质化位于损伤中心的脊髓组织以便通过酶联免疫吸附法(ELISA)检测脊髓组织样本中的神经调节素-1 ß1(Nrg-1ß1)
这些 片剂针对常规用途进行了优化和测试。 它们可用于多种应用,包括 和冰冷放射免疫沉淀测试缓冲液一起收集气管残留物 以确定气管基础细胞命运(tracheal basal cell fate),并可使大鼠肺组织均质用于 蛋白免疫印迹分析。
特點和優勢
  • 广谱蛋白酶抑制作用:抑制丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸和金属蛋白酶,这使其成为各种应用中蛋白酶抑制的多功能解决方案。
  • 水溶性片剂形式:易于使用和制备,一片片剂可以制备100mL混合物。
  • 蛋白酶抑制剂混合物:提供全面有效的蛋白酶抑制解决方案。
  • 经过一般用途的测试和优化:经过各种应用验证的高性能和可靠性。
成分
AEBSF,2 mM
抑肽酶,0.3 μM
苯丁抑制素,130 μM
EDTA,1 mM
E-64,14 μM
亮抑酶肽,1 μM
數量
一片可制备100 mL混合物溶液。建议使用1 mL抑制相当于1 mg USP胰酶的蛋白酶。 建议使用1片抑制最多20g细胞提取物中的蛋白酶。
外觀
片剂可溶于水。
其他說明
仅供研发使用。&不可用于药物、家庭或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据说明书。
法律資訊
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Immunometabolic profiling of T cells from patients with relapsing-remitting multiple sclerosis reveals an impairment in glycolysis and mitochondrial respiration
La Rocca C, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 77, 39-46 (2017)
Nihar J Mehta et al.
Free radical biology & medicine, 101, 44-52 (2016-11-05)
The dopamine oxidation product cysteinyl-dopamine has attracted attention as a contributor to the death of dopaminergic neurons in Parkinson's disease. Treatment of cysteinyl-dopamine with hypochlorite yields an even more cytotoxic product. This product has potent redox-cycling activity and initiates production
Tran Hong Nha Nguyen et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(11), 1140-1155 (2012-07-31)
Root hairs are single hair-forming cells on roots that function to increase root surface area, enhancing water and nutrient uptake. In leguminous plants, root hairs also play a critical role as the site of infection by symbiotic nitrogen fixing rhizobia
Artavazd Tadevosyan et al.
The Journal of biological chemistry, 285(29), 22338-22349 (2010-05-14)
Angiotensin-II (Ang-II) from extracardiac sources and intracardiac synthesis regulates cardiac homeostasis, with mitogenic and growth-promoting effects largely due to altered gene expression. Here, we assessed the possibility that angiotensin-1 (AT1R) or angiotensin-2 (AT2R) receptors on the nuclear envelope mediate effects
Design and optimization of PLGA microparticles for controlled and local delivery of Neuregulin-1 in traumatic spinal cord injury
Santhosh KT, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 261, 147-162 (2017)
文章
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
雖然 aprotinin 與牛胰臟胰蛋白酶抑制劑 (BPTI) 的蛋白質序列相同,但在描述源自牛肺的蛋白質時,通常會使用 aprotinin 一詞。
相關內容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。