product name
蛋白酶抑制剂混合物,不含动物成分, for general use, lyophilized powder
品質等級
形狀
lyophilized powder
溶解度
water: soluble
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该混合物不含动物来源成分,并在成分的生产过程中也未使用任何动物产品。用于混合物生产的所有容器和仪器均专用于无动物成分的生产,也从未接触过动物产品。该混合物中使用的抑肽酶是在植物(烟草)中表达的一种重组牛蛋白。
该蛋白酶抑制剂混合物已针对哺乳动物细胞和组织提取物进行了优化和测试。它含有对丝氨酸、半胱氨酸、酸蛋白酶和氨基肽酶具有广泛特异性的抑制剂。
特異性
抑制丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸和金属蛋白酶。
應用
无动物成分(ACF)。针对常规用途进行了优化和测试。无动物成分的蛋白酶抑制剂混合物已被用于防止唾液样本、腹腔巨噬细胞以及胚胎培养基中的蛋白裂解。
成分
AEBSF
抑肽酶
乌苯美司
E-64
EDTA
亮抑酶肽
抑肽酶
乌苯美司
E-64
EDTA
亮抑酶肽
數量
一瓶可制备100mL混合液,其足以用于抑制约20克细胞提取物中的蛋白酶。
并非所有提取物都含有相同水平的内源酶,并且可能需要调整所需的混合液用量。
并非所有提取物都含有相同水平的内源酶,并且可能需要调整所需的混合液用量。
外觀
水溶性冻干粉。
该ACF混合物的成分并不来源自动物,因此可被用于无动物蛋白产品。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Scientific reports, 10(1), 21346-21346 (2020-12-09)
Human plasma is a complex fluid, increasingly used for extracellular vesicle (EV) biomarker studies. Our aim was to find a simple EV-enrichment method for reliable quantification of EVs in plasma to be used as biomarker of disease. Plasma of ten
Preliminary analysis of the protein profile in saliva during physiological term and preterm delivery
Molecular Medicine Reports, 17(6), 8253-8259 (2018)
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 71(4), e109-e112 (2020-09-23)
The gold standard diagnostic procedure for food protein-induced proctocolitis (FPIP) requires flexible sigmoidoscopy (FS). To date there is no validated, noninvasive test to confirm FPIP diagnosis. Eosinophil-derived neurotoxin (EDN), a product of eosinophil (EOS) degranulation, has been shown to correlate
Early protein profile of human embryonic secretome.
Frontiers in Bioscience, 21, 620-634 (2016)
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 21, 620-634 (2015-12-29)
Embryos obtained by in vitro fertilization are currently assessed by morphology, but displays limitations with over 70% of embryos failing to implant. In this study, we performed HPLC-MS/MS analysis on the conditioned medium obtained from 50 human embryos at the
相關內容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。