Merck
全部照片(5)
重要文件
8.22251
Supelco
丙酮
EMPLURA®
同義詞:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COCH3
CAS號碼:
分子量::
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-662-2
NACRES:
NA.21
等級:
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
化驗:
≥99% (GC)
技術:
UV/Vis spectroscopy: suitable
應用:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸汽壓力:
184 mmHg ( 20 °C)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
品質等級
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
465 °C (DIN 51794)
效力
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.3% Water
蒸發殘留物
≤0.0040%
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
容量
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
分析報告
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 5
1 of 5
相關內容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.