蒸汽密度
2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
465 °C (DIN 51794)
效力
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
技術
GC/MS: suitable
雜質
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤3.0 mg/L
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
容量
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
其他說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis