product name
二乙醚, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
587 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.7% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
效力
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
包含
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
雜質
≤0.000015% Peroxide
≤0.00003% Chloride (Cl)
≤0.00003% Sulfate (SO4)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
≤0.03% Water
蒸發殘留物
≤0.0005%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES 字串
CCOCC
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
- 固相萃取(SPE)过程。
- strata Si-1 c小柱清洗。
分析報告
同一性(IR):符合
外观:透明
颜色: ≤ 10 Hazen
可滴定酸: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
密度(d 20 °C/20 °C):0.713 - 0.715
沸点:34 - 35 °C
氯化物(Cl): ≤ 0.00003 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.00003 %
丙酮(GC): ≤ 0.005 %
乙醇(GC): ≤ 0.02 %
甲醇(GC): ≤ 0.02 %
过氧化物(以 H₂O₂ 计): ≤ 0.000015 %
羰基化合物(以 HCHO 计): ≤ 0.001 %
羰基化合物(以 CO 计): ≤ 0.001 %
H₂SO₄ 褪色的物质: ≤ 10 Hazen
Al(铝): ≤ 0.00005 %
B(硼): ≤ 0.000002 %
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.00005 %
Cd(镉): ≤ 0.000005 %
Co(钴): ≤ 0.000002 %
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000002 %
Fe(铁): ≤ 0.00001 %
Mg(镁): ≤ 0.00001 %
Mn(锰): ≤ 0.000002 %
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001 %
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001 %
蒸发残留物: ≤ 0.0005 %
水: ≤ 0.03%
产品用 5-10 ppm 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)稳定。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup