Materiais fotônicos e ópticos
Fotônica é uma tecnologia que usa fótons de energia radiante (como luz visível ou feixes infravermelhos) para transmitir dados, em vez de elétrons. Em comparação com a eletrônica tradicional, a fotônica tem inúmeras vantagens para tecnologias de processamento de imagens e informações, incluindo larguras de banda maiores, taxas de resposta mais rápidas e menos ruído de campos eletromagnéticos externos. O processo óptico não linear (NLO) desempenha um papel fundamental em aplicações fotônicas devido à sua capacidade de modificar as propriedades de luz, tais como frequência, fase, amplitude ou características de transmissão quando a luz passa através de um meio NLO ativo.
Entre nossos materiais fotônicos e ópticos, oferecemos uma ampla gama de corantes (laser, infravermelho (IV), quimioluminescentes, ftalocianina/porfirina, fotocrômico e termocrômico), bem como materiais ópticos não lineares (NLO), fotoluminescentes e de controle de índice de refração (IR). Ilumine sua pesquisa em tecnologia de gestão de iluminação e tecnologia de telas com nosso portfólio abrangente de produtos:
Materiais ópticos não lineares (NLO) orgânicos
Oferecemos uma ampla gama de materiais NLO orgânicos, incluindo cromóforos, intermediários, monômeros NLO e polímeros NLO, com velocidade de resposta superior, alta transparência óptica e melhor magnitude de sua susceptibilidade de terceira ordem. Para um material exibir atividade NLO, ele deve ser não centrossimétrico. Em materiais NLO à base de polímeros, o cromóforo NLO pode ser incorporado em uma matriz polimérica, como hóspede (em um sistema hospedeiro-hóspede), ou como componente integrante implantado covalentemente à cadeia polimérica ou até copolimerizado na própria estrutura polimérica. Nossos polímeros NLO ligados covalentemente pode melhorar a estabilidade de cromóforos NLO em suas aplicações.
Materiais guias de onda
O índice de refração (IR) é de importância crucial para aplicações, como guias de onda ópticos, telas de LCD, revestimentos antirreflexivos e dispositivos oftálmicos. Materiais de índice de reflexão baixo e alto à base de polímeros são mais fáceis de processar, leves e insensíveis a estresse mecânico em comparação com seus correspondentes inorgânicos. Oferecemos uma gama abrangente de polímeros com alto índice de refração com base em monômeros aromáticos e bromados, bem como polímeros com baixo índice de refração à base de monômeros fluorados.
Corantes NIR
Nossos corantes emissores de luz próxima ao infravermelho TokeOni e seMpai são ideais para bioimageamento não invasivo de tecidos profundos em pequenos animais. Eles produzem emissões de luz próxima ao infravermelho com pico em 677 nm, que podem penetrar a maioria dos tecidos e corpos de animais e permitem sensibilidade muito maior em comparação com D-luciferina no sistema convencional de D-luciferina/luciferase de vaga-lume (luc).
Em comparação com a D-luciferina, TokeOni e seMpai apresentam:
- Maiores solubilidades em água
- Emissões de luz em comprimentos de onda mais longos
- Capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica
- aumento de sinal em 5,2 vezes
- Alta estabilidade química
- Baixa toxicidade
Quando comparados com enzimas otimizadas, os sistemas AkaBLI à base de TokeOni fornecem 40 vezes mais brilho in vitro e 100 a 1000 vezes mais brilho in vivo do que os sistemas D-luciferina/Fluc convencionais, permitindo visualização não invasivo de células únicas profundas dentro de animais movendo-se livremente, que ainda eram eficazes 1 ano após a injeção.
Recursos de produtos relacionados
- Article: Photonic Optical Materials Tutorial
Organic nonlinear optics have evolved since 1970, driven by Davydov's SHG discovery, focusing on acentric structures for second-order nonlinearity.
- Article: TokeOni: Properties and Applications
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
- Article: TokeOni Analog - seMpai: Properties and Applications
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.