Merck
Deposição química em fase de vapor
Processo de reações sequenciais durante a deposição química em fase de vapor de camada atômica (ALCVD).
A deposição química em fase de vapor (CVD) é um método de deposição epitaxial de filmes de materiais sólidos sobre a superfície de um substrato durante a fase de vapor de uma reação química controlada. A CVD, também chamada de deposição de filmes finos, é usada predominantemente para aplicações eletrônicas, optoeletrônicas, de catálise e energia, como semicondutores, preparação de wafer de silício e células solares imprimíveis.   
A técnica de CVD é um método versátil e rápido de suporte ao crescimento do filme, possibilitando a geração de revestimentos puros com espessura uniforme e porosidade controlada, mesmo em superfícies complicadas ou tortuosas. Além disso, é possível realizar CVD seletiva e em áreas grandes em substratos padronizados. A CVD fornece um método de crescimento escalonável, controlável e econômico para a síntese ascendente de materiais bidimensionais (2D) ou filmes finos, como metais (p. ex., silício, tungstênio), carbono (p. ex., grafeno, diamante), arsenídeos, carbonetos, nitretos, óxidos e dicalcogenídeos de metais de transição (DMTs). Para sintetizar filmes finos bem ordenados, são necessários precursores metálicos de alta pureza (organometálicos, haletos, alquilas, alcóxidos e cetonatos).
A composição e a morfologia das camadas variam dependendo dos precursores e substratos escolhidos, temperatura, pressão da câmara, vazão de gás carreador, quantidade e proporção de materiais de origem, bem como da distância entre a fonte e o substrato para o processo de CVD. A deposição de camada atômica (ALD), uma subclasse da CVD, pode proporcionar maior controle da deposição de filmes finos por meio de reações sequenciais e autolimitantes de precursores sobre um substrato.
Categorias em destaque
Deposição de soluções e deposição em fase de vapor são duas vias de síntese usadas para a formação de revestimentos e filmes finos de precisão e avançados.
Precursores de deposição em fase de vapor e soluções
Nossos precursores de alta qualidade para deposição de solução e deposição de vapor são ideais para...
Comprar produtos
São seis pequenas pilhas de sais de alta pureza, cada uma com uma cor distinta, ordenadamente dispostas em uma fileira contra um fundo branco. Da esquerda para a direita, os sais e suas fórmulas químicas correspondentes são: 1) Cloreto de magnésio (MgCl2): Sal branco, 2) Cloreto de Cálcio (CaCl2): Sal rosa, 3) Manganês (II) Cloreto (MnCl2): Sal esbranquiçado, 4) Ferro (III) Cloreto (FeCl3): Sal marrom-alaranjado, 5) Níquel (II) Cloreto (NiCl2): Sal verde, 6) Cobre (II) Cloreto (CuCl2): Sal azul. Cada fórmula química está escrita em texto preto abaixo de sua pilha de sal correspondente.
Sais de alta pureza
Fornecemos uma ampla gama de sais de alta pureza, tanto anidros como hidratados, cuja pureza varia de 99,9% a 99,999%, conforme medido por espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) ou espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES).