Merck
Materiais para energia solar
Uma célula solar fina e azul é segurada contra o sol.
Nossa diversificada linha de produtos de materiais solares foi projetada para atender aos desafios e às demandas da pesquisa acadêmica e industrial. Oferecemos uma variedade de materiais, incluindo perovskita, materiais precursores orgânicos e soluções para impressão
Leia mais sobre
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Recursos de produtos relacionados
Página 1 de 2
Materiais de camada ativa
A camada ativa das células solares é onde ocorre a conversão de energia. Nossa ampla seleção inclui:
Além dos materiais principais mencionados acima (eletrodos, materiais de transporte de orifícios, materiais de transporte de elétrons e materiais de camada ativa), nossas soluções abrangentes de fluxo de trabalho de pesquisa de células solares incluem solventes e produtos químicos, bem como substratos e ferramentas de caracterização.
Materiais de transporte de elétrons
Facilitar o transporte eficiente de elétrons, a estabilidade sob condições operacionais e a compatibilidade com os processos de fabricação, a arquitetura dos dispositivos e os materiais usados na camada ativa. Escolha entre variantes orgânicas e inorgânicas, como TiO2 (dióxido de titânio), ZnO (óxido de zinco), PCBM (éster metílico de ácido fenil-C61-butírico) e C60 (fulereno).
Materiais de transporte de orifícios
Garanta transporte eficiente de orifícios, estabilidade sob condições operacionais e facilidade de integração a processos de fabricação de dispositivos, escolha entre variantes orgânicas e inorgânicas, como Spiro-OMeTAD, Spiro-MeOTAD, PEDOT e PTAA.
Eletrodos
Escolha entre uma variedade de opções adaptadas às suas necessidades: