Pontos quânticos
Pontos quânticos são nanocristais semicondutores, variando geralmente entre 2 e 10 nanômetros de diâmetro (10 a 50 átomos), que podem converter um espectro de luz incidente em uma frequência diferente de saída de energia. Estes cristais artificiais são produzidos em tamanho pequeno o suficiente de modo a surgir os efeitos mecânicos quânticos. Pontos quânticos têm propriedades optoeletrônicas e eletrônicas exclusivas que permitem a sintonização dos níveis de energia com seu comprimento de onda ou cor. As partículas podem ser produzidas para emitir ou absorver comprimentos de onda de luz específicos por meio do ajuste de suas dimensões físicas. À medida que os pontos quânticos aumentam de tamanho, a cor emitida apresentará um deslocamento espectral para o vermelho.
Leia mais sobre
Products
Recursos de produtos relacionados
- Quantum Dots
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
- Graphene Quantum Dots: Properties, Synthesis & Applications
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
- Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials
We presents an article concering Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials.
- Perovskite Quantum Dots Synthesis
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
- Methods of Synthesizing Monodisperse Colloidal Quantum Dots
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Emerging Quantum Dot Materials: Synthesis and Application
Properties of perovskite quantum dots (QDs) and their suitability for display applications, PbS QDs and their application in photodetectors and solar cells and QDs synthesis intricacies.
- Diodos emissores de luz (LEDs)
- Iluminação em estado sólido (SSL)
- Telas
- Dispositivos fotovoltaicos (PVs)
- Transístores
- Computação quântica
- Imageamento biomédico
- transferência de energia de ressonância por ressonância de Förster (FRET)
- Biossensores
Pontos quânticos inorgânicos
Oferecemos diversos pontos quânticos, incluindo do tipo núcleo, núcleo-casca e em ligas. Partículas do tipo núcleo são compostas por um único material, como calcogeneto. Pontos quânticos do tipo núcleo-casca são compostos por um núcleo de material semicondutor e uma casca semicondutora distinta, como ZnS, que é amplamente usada para alcançar alta eficiência e estabilidade quânticas. Por fim, pontos quânticos em ligas mantêm seu tamanho e, ao mesmo tempo, ajustam as propriedades ópticas por estruturas internas gradientes e homogêneas.
Pontos quânticos inorgânicos oferecem um espectro de absorção contínuo e melhor fotoestabilidade em comparação com corantes moleculares convencionais. Com faixas espectrais de UV a infravermelho próximo (NIR), nossos pontos quânticos estão disponíveis em soluções de solvente de tolueno ou água de fácil manuseio e em uma ampla gama de funcionalização de superfície para aplicações em bioimageamento, incluindo compostos químicos comuns, como carboxila, amina e carboxilato de succinimidil 4-(N-maleimidometil)ciclo-hexano-1 (SMCC).
Pontos quânticos à base de carbono
Pontos quânticos à base de carbono apresentam muitas propriedades vantajosas além do confinamento quântico e efeitos de borda, tais como alta biocompatibilidade, solubilidade em água, modificação química simples e propriedades catalíticas. Os tipos de pontos quânticos à base de carbono incluem pontos quânticos de grafeno (PQGs) e pontos quânticos de carbono (PQCs). PQGs são estruturas de grafeno (carbono hibridizado por sp2) compostos por diversas lâminas em camadas com dimensões laterais inferiores a 100 nanômetros. PQCs são compostos por uma estrutura de carbono hibridizado por sp2 e sp3 desordenada semelhante ao carbono amorfo e têm dimensões físicas inferiores a 10 nanômetros.
Pontos quânticos de perovskita
Pontos quânticos de perovskita (PQPs) são materiais semicondutores com alta eficiência luminescente. Eles têm um limiar baixo, comprimento de onda ajustável e emissão estimulada (SE, na sigla em inglês) ultraestável. Esses semicondutores são uma classe de materiais de perovskita à base de haleto metálico híbrido inorgânico-orgânico, com a fórmula comum ABX3, onde A é césio (Cs) ou FA (formamidínio), X é cloro (Cl), bromo (Br) ou iodeto (I). Eles têm uma lacuna entre bandas direta que é útil para diversos dispositivos optoeletrônicos.
Kits de pontos quânticos
Tire proveito das propriedades ópticas e biocompatíveis exclusivas de nossos kits de pontos quânticos. Os kits contêm nanopartículas em misturas prontas para uso. Realize facilmente triagens de anticorpos ou desenvolva novos diagnósticos in vitro. Não é necessária experiência prévia com conjugação. Permita que o potencial desses poderosos materiais beneficie seus projetos de pesquisa.