Materiais de silicone
SILICONES
Os silicones, também conhecidos como polissiloxanos, são polímeros sintéticos com um esqueleto de silício-oxigênio semelhante ao do dióxido de silício, mas contendo grupos orgânicos adicionais. Ao contrário dos polímeros homólogos à base de carbono, esses compostos apresentam uma combinação única de propriedades físicas e químicas devido às excepcionais propriedades físico-químicas da ligação siloxano (-Si-O-). Copolímeros contendo silicone e redes modificadas com silicone têm flexibilidade estrutural extremamente alta e temperaturas de transição vítrea (Tg) muito baixas, cerca de −120°C, boa estabilidade térmica e de oxidação, alta permeabilidade gasosa, excelentes propriedades dielétricas e biocompatibilidade, além de tensão superficial bastante baixa.
Leia mais sobre
Products
CLASSIFICAÇÃO DOS SILICONES
Nossos polímeros de silicone (polissiloxano) demonstram uma variedade de propriedades de materiais de silicone e podem ser categorizados como líquidos, elastômeros ou resinas. Polímeros de peso molecular moderado são classificados como fluidos, enquanto polímeros levemente reticulados com alto peso molecular são elastoméricos. Resinas de baixo peso molecular contêm grupos funcionais, geralmente grupos hidroxila, alcóxi ou cloro, que passam por hidrólise e/ou condensação para formar estruturas altamente reticuladas.
Aplicações comuns da ciência de materiais de silicone de nossos produtos básicos incluem:
- Elastômeros de silicone, como polidimetilsiloxano (PDMS), para carimbos em aplicações de litografia suave e nanopadronização
- materiais dielétricos para atuadores eletrostáticos e coletores dielétricos de energia
- materiais de encapsulamento e acondicionamento para dispositivos eletrônicos
- reagentes modificadores de propriedades de superfície para aplicações microfluídicas
COPOLÍMEROS E HOMOPOLÍMEROSDE SILICONE
Co- e homopolímeros de silicone formam uma superfície hidrofóbica com baixa absorção de água e são usados principalmente na preparação de lubrificantes, espumas e adesivos poliméricos.
Os silicones do nosso catálogo possuem:
- substitutos não reativos que ajustam as propriedades mecânicas e termomecânicas (como temperatura de transição vítrea);
- substitutos reativos e grupos terminais para permitir modificação química (como reticulação);
- diferentes pesos moleculares e níveis de viscosidade.
ÓLEOS DE SILICONE
Nosso catálogo inclui óleos de silicone (ou fluidos de silicone) que são qualquer siloxano polimerizado líquido com cadeias laterais orgânicas. Eles são mais termodinamicamente estáveis do que outros siloxanos devido a uma ligação Si-O-Si altamente polarizada com uma grande energia de ligação. Os fluidos de silício demonstram maior flexibilidade estrutural, permeabilidade e teor lubrificante devido aos grupos metilo que giram livremente, bem como forças de atração intermolecular fracas. Além disso, eles têm excelentes propriedades de umedecimento e formação de filme, devido à menor tensão superficial, e são inodoros, atóxicos, hidrorrepelentes, resistentes a substâncias químicas e resistentes a radiação UV.
Oferecemos uma ampla variedade de óleos de silicone com vários graus de viscosidade, que variam de 5 c St (ou 5 mPa∙s) a 100.000 c St (ou 100.000 mPa∙s) a 25 ˚C. Nossos óleos de silicone podem ser usados como fluidos de aquecimento e resfriamento no gerenciamento térmico. Quando usados em sistemas de água/óleo, nossos siloxanos produzem emulsões estáveis de microgotículas, que são amplamente usadas em análise de DNA e sangue, reações químicas, descoberta de medicamentos, formulação de tintas, cosméticos, produtos têxteis e produtos de limpeza doméstica.
Recursos de produtos relacionados
- Protocol: Procedure for Standard Surface Modification using the Aldrich® Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.