Merck
Materiais eletrônicos impressos
Pesquisadora segura dispositivo eletrônico impresso.
A eletrônica impressa envolve a produção de dispositivos eletrônicos ultrafinos, leves, flexíveis e de superfície grande utilizando tecnologia de impressão. Ela integra os componentes eletrônicos diretamente no processo de impressão. Exemplos incluem transístores de película fina (TFTs), diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs), sensores, monitores flexíveis, células solares e outros coletores de energia, etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID), baterias e outros materiais de armazenamento de energia. A eletrônica impressa é uma área de pesquisa em rápido crescimento, tendo aplicações nos setores automotivo, de produtos eletrônicos para consumo, edifícios inteligentes, embalagens inteligentes, área de saúde e internet das coisas (IoTs).  
Oferecemos uma ampla gama de tintas para impressão e substratos como elementos estruturais de dispositivos eletrônicos impressos. 
Tintas para impressão
Nossas tintas para impressão têm propriedades reológicas específicas e podem ser divididas em três categorias principais: condutoras, semicondutoras e materiais dielétricos. Técnicas de deposição para moldagem dessas soluções coloidais de tinta possibilitam a criação de estruturas com a espessura e resolução desejadas em impressão a jato de tinta, serigrafia, rotogravura, impressão do tipo slot die (matriz com ranhura), impressão a jato aerossol, entre outras. Cada técnica requer o ajuste adequado de uma série de diferentes parâmetros da tinta, como viscosidade, tensão superficial, condutividade e compatibilidade dos solventes com os materiais de base para permitir um processo de impressão consistente.
Tintas condutoras
Nossas tintas condutoras são o principal elemento estrutural de todos os dispositivos eletrônicos impressos, proporcionando a estrutura fundamental do dispositivo e interconexões de circuito integrado. Oferecemos tintas metálicas de micropartículas e nanopartículas para vários tipos de técnicas de impressão:
  • Tintas de prata (Ag) com boas propriedades físicas e condutividade elétrica
  • Tintas de ouro (Au), platina (Pt), cobre (Cu) e níquel (Ni) são as preferidas para sensores eletroquímicos, baterias e células de combustível
  • Tintas de polímeros condutores flexíveis e biocompatíveis são essenciais para bioeletrônica
  • Tintas de nanomateriais de carbono bem caracterizadas, com área de superfície grande, baixo índice de defeitos, alta estabilidade química e flexibilidade mecânica, atraentes para materiais de eletrodos em baterias impressas, supercapacitores, bioeletrônica extensível e sensores vestíveis
Tintas semicondutoras
Tintas semicondutoras são o componente central de dispositivos eletrônicos impressos e têm um grande impacto sobre o desempenho do dispositivo final. Oferecemos uma ampla variedade de tintas semicondutoras orgânicas e inorgânicas convencionais, além de tintas de materiais bidimensionais de próxima geração:
  • Tinta inorgânica de óxido metálico e tintas semicondutoras orgânicas oferecem propriedades consistentes, como mobilidade e lacuna na banda, fornecendo desempenho confiável para dispositivos de diodo orgânico emissor de luz (OLED), transístores de efeito de campo (FETs) e células solares orgânicas (OSCs)
  • As tintas de nanomateriais bidimensionais emergentes oferecem lacuna na banda direta, baixo índice de defeitos, facilidade de fabricação e a oportunidade de produzir dispositivos eletrônicos de próxima geração verticalmente integrados inovadores
Tintas dielétricas
Tintas e revestimentos dielétricos desempenham um papel importante na proteção e no aprimoramento da operação de materiais condutores, preenchimento de dispositivos de armazenamento de energia e possibilitando que dispositivos eletrônicos operem sob uma tensão de polarização. Nossas tintas dielétricas são compostas por polímeros orgânicos ou cerâmica em solventes e nanomateriais bidimensionais isoladores novos, como nitreto de boro hexagonal, para proporcionar estabilidade eletroquímica e de temperatura, que são importantes para baterias de estado sólido, transístores de efeito de campo e dispositivos neuromórficos.
Substratos
Faixa de temperatura operacional, rugosidade, propriedade mecânica, transparência e molhabilidade adequada são parâmetros importantes a serem considerados quando se escolhe um substrato. Um processo de tratamento da superfície com os produtos químicos adequados, de modo geral, ajuda a melhorar a molhabilidade do substrato com as tintas escolhidas. Oferecemos diversos substratos condutores revestidos com óxido de estanho e índio (ITO) ou óxido de estanho dopado com flúor (FTO), em vidro ou plásticos flexíveis, disponíveis em várias espessuras e resistividades de superfície do substrato.