Merck
Materiais de OLED e PLED
A imagem mostra materiais emissores de luz para diodo orgânico emissor de luz (OLED). Uma pessoa usando luvas segurando um frasco verde brilhante entre outros frascos brilhantes de cores vivas em uma superfície reflexiva. Os frascos têm várias cores, incluindo azul-claro, verde-amarelado, roxo intenso e vermelho vivo. O rosto da pessoa e os óculos de proteção são sutilmente delineados pelo brilho, e cada frasco tem uma tampa metálica. O reflexo dos frascos brilhantes é visível na superfície.
O diodo orgânico emissor de luz (OLED) é um dispositivo optoeletrônico de alto desempenho que consiste em camadas orgânicas emissoras e transportadoras de carga. Mediante aplicação de tensão, o sistema duplo de injeção e transporte do OLED fornece tanto os elétrons quanto os buracos para o material eletroluminescente entre dois eletrodos, resultando em sua luz eletroluminescente característica, com cor e desempenho específicos do dispositivo dependendo dos materiais orgânicos empregados no dispositivo.
As duas principais classes de OLEDs incluem diodos emissores de luz à base de moléculas pequenas e diodos emissores de luz poliméricos (PLEDs). Um OLED típico de moléculas pequenas e heteroestrutura dupla é composto por três camadas orgânicas intercaladas nos eletrodos. As camadas orgânicas adjacentes ao cátodo e ao ânodo são a camada transportadora de elétrons (ETL) e a camada transportadora de buracos (HTL), respectivamente. A camada emissora (EML), de modo geral, consiste em dopantes ou corantes emissores de luz dispersos em uma material hospedeiro adequado (frequentemente material de HTL ou ETL). Os PLEDs têm arquiteturas relativamente simples, sendo que a camada de polímero emissor de luz (LEP) combina as funções de hospedeira, emissora e transportadora de carga em uma única camada processada em solução do dispositivo.
Oferecemos uma série de materiais de OLED de alta pureza e de tecnologia de ponta, incluindo dopantes e emissores de luz de moléculas pequenas sublimados, polímeros emissores de luz, materiais hospedeiros fosforescentes e fluorescentes, materiais transportadores de elétrons inorgânicos sublimados (bloqueadores de buracos), materiais transportadores de buracos e para injeção de buracos, dopantes de fluorescência retardada ativada termicamente (TADF) e materiais fotossensibilizantes.
Também oferecemos uma variedade de materiais inorgânicos (Au, ITO, LiF) e substratos comumente usados como substratos e eletrodos na construção de dispositivos OLED e PLED. Nossos LEPs inovadores compreendem as principais classes químicas, incluindo polímeros de poli (fenileno vinileno) (PPV) e polifluoreno (PFO).