Merck
Eletrônica orgânica
Circuito integrado orgânico impresso em filme plástico fino
A eletrônica orgânica utiliza polímeros orgânicos ou pequenas moléculas para criar componentes eletrônicos para diversas novas áreas de aplicação. Os materiais eletrônicos orgânicos são mais leves, mais flexíveis e menos caros que os materiais inorgânicos convencionais à base de silício. A eletrônica orgânica é mais eficiente em termos energéticos e consome menos recursos na produção, uso e descarte.  
Os componentes eletrônicos orgânicos de moléculas pequenas são tipicamente fabricados usando métodos de deposição à base de vácuo para transferir filmes finos de materiais orgânicos para a superfície do substrato. Os componentes eletrônicos orgânicos podem ser feitos a partir de polímeros condutores usando métodos de processamento de soluções de baixo custo. Os polímeros semicondutores podem ser feitos solúveis e convertidos em tinta, possibilitando a impressão de circuitos eletrônicos diretamente em folhas plásticas grandes. Esses materiais são compatíveis com processos de fabricação de grande área, rolo a rolo, que podem ser facilmente escalonados para uma produção rápida a um custo menor.
    Categorias em destaque
    Estrutura química representativa do polissiloxano, comumente conhecido como silicone e óleo de silicone
    Nanomateriais de carbono
    Uma gama abrangente de nanomateriais de carbono, desde carbono de fulereno até nanotubos de carbono, grafeno, pontos quânticos de carbono e nanodiamantes para capacitar sua pesquisa e desenvolvimento em armazenamento de energia, eletrônica de alto desempenho, compósitos inteligentes e nanoterapias inovadoras. 
    Comprar produtos
    Cristais líquidos são líquidos dispersíveis, com ordem orientacional e posicional de moléculas constituintes encontradas em um material de cristal típico.
    Cristais líquidos
    Fornecemos materiais de cristais líquidos bem definidos, abrangendo as fases nemática, colestérica, esmética e discótica, bem como polímeros de cristais líquidos e mesógenos para facilitar o projeto de sistemas moleculares ordenados, inteligentes, que respondem a estímulos.
    Comprar produtos
    Materiais emissores de luz para diodos orgânicos emissores de luz (OLED)
    Materiais de OLED e PLED
    Oferecemos uma variedade de materiais dopantes e emissores, materiais hospedeiros e materiais transportadores de carga de alta pureza e de última geração para facilitar sua pesquisa em OLED e PLED.
    Comprar produtos
    Materiais fotônicos e ópticos
    Materiais fotônicos e ópticos
    Fomente sua pesquisa com nosso portfólio abrangente de materiais fotônicos e ópticos, incluindo materiais para laser, infravermelho, infravermelho próximo, corantes quimioluminescentes, fotocrômicos, termocrômicos, de ftalocianina e porfirina, bem como materiais fotoluminescentes, ópticos não lineares (NLO) e guia de onda.
    Comprar produtos
    Diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs)
    Diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) são dispositivos eletroluminescentes que consistem em uma camada emissiva de semicondutores orgânicos entre um ânodo, que é carregado positivamente para injetar buracos, e um cátodo, que é carregado negativamente para injetar elétrons, e camadas de transporte que permitem que diferentes portadores de carga elétrica fluam para dentro da camada emissiva semicondutora. A luz é gerada diretamente quando as cargas injetadas nos eletrodos se recombinam na camada orgânica. Os OLEDs produzem cores vibrantes e luz mais brilhante, proporcionando melhor contraste nas telas. Devido às propriedades mais finas e flexíveis dos materiais orgânicos, os OLEDs podem ser usados em telas de monitor curvas, dispositivos móveis dobráveis ou enroláveis e dispositivos vestíveis.
    Transistores orgânicos de efeito de campo (OFETs) e transistores de película fina (OTFTs)
    Transistores orgânicos são os blocos estruturais básicos dos circuitos integrados flexíveis e telas para eletrônicos de alto desempenho.  Os transistores ligam e desligam a alimentação elétrica. Os eletrodos da fonte e de drenagem têm contato direto com um semicondutor orgânico. O eletrodo da porta é isolado do semicondutor pelo isolante dielétrico. Quando tensão é aplicada à porta, o semicondutor se torna mais ou menos condutor, permitindo ou impedindo que a corrente elétrica flua entre a fonte e o dreno. Todos os componentes, que vão desde condutores (para eletrodos) e semicondutores (para materiais de canal ativo) até isolantes (para camadas dielétricas de porta), podem ser compostos de materiais orgânicos. Os transistores de filme fino são um tipo especial de transistores de efeito de campo, nos quais as camadas de semicondutor, eletrodo e dielétrica são depositadas como filmes finos sobre um substrato de suporte. Aplicações eletrônicas comuns incluem etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) ou papel eletrônico.
    Dispositivos fotovoltaicos orgânicos (OPVs)
    Os materiais eletrônicos orgânicos também podem ser usados como materiais doadores e receptores para converter luz em eletricidade em painéis solares. Em OPVs, camadas fotoativas de materiais orgânicos semicondutores são dispostas entre dois eletrodos para gerar fotocorrentes. Como o doador absorve o fluxo de fótons solares, os materiais dos doadores devem ter ampla absorção óptica para corresponder ao espectro solar. Os materiais orgânicos transportadores de buracos (HTMs) usados em células solares de perovskita provaram ser particularmente eficientes na maximização do transporte de carga e na coleta de energia solar.
    Pesquisa de documentos
    Procurando informações mais específicas?
    Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
    Localizar documentos