Cristais líquidos
Cristais líquidos são líquidos altamente estruturados, com a ordem orientacional (nemática, colestérica) e posicional (esmética) das moléculas constituintes. O tipo de ordem molecular é controlado pelo formato e quiralidade das moléculas de cristais líquidos, com mais de cem fases conhecidas de cristais líquidos. O alinhamento molecular nos filmes de cristais líquidos resulta em propriedades ópticas (p. ex., índice de refração, refletividade, transmissão) que podem variar com o comprimento de onda (cor) e polarização da luz incidente.
Os cristais líquidos são materiais que respondem a estímulos. Sua ordem molecular é sensível a seu ambiente, p. ex., temperatura, campos elétrico e magnético ou adsorção de produtos químicos. Devido a dois atributos principais dos cristais líquidos, o comportamento semelhante ao de líquidos e a anisotropia óptica, eles são usados majoritariamente em telas ajustáveis e dispositivos optoeletrônicos. Redes e elastômeros de polímero cristalino líquido são materiais responsivos a estímulos promissores sendo estudados cuidadosamente por pesquisadores acadêmicos, governamentais e industriais para possíveis aplicações em robótica mole, eletrônica reforçada e ciências médicas.
Oferecemos muitos cristais líquidos moleculares nemáticos, coletéricos e esméticos bem definidos, bem como cristais líquidos discóticos e diversos materiais de cristais líquidos poliméricos. Além disso, oferecemos uma variedade de mesógenos de cristais líquidos, que são blocos moleculares que sabidamente têm ordem cristalina líquida. Nossos elementos estruturais de cristais líquidos são síntons comumente usados para fazer moléculas de cristais líquidos. Conheça nosso amplo portfólio de materiais de cristais líquidos inovadores para agilizar seus avanços científicos.