Merck
Meio 199
A mão de um cientista com uma luva azul usando uma pipeta para transferir um líquido vermelho para um dos poços em uma placa com vários poços, sugerindo um ambiente de laboratório voltado para pesquisa biológica ou química.
O Meio 199, muitas vezes chamado de M199, é um meio de cultura celular desenvolvido por J.F. Morgan em 1950. Ele surgiu como um dos primeiros meios sintéticos para o cultivo de fibroblastos de embrião de galinha e outras células de mamíferos em ambientes laboratoriais. A composição do Meio 199 pode variar ligeiramente, dependendo dos requisitos específicos da linha celular que está sendo cultivada; no entanto, a formulação básica normalmente inclui sais como cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e sulfato de magnésio.
O Meio 199 também contém vários aminoácidos essenciais e não essenciais, glicose, colesterol, pirimidinas e vitaminas, incluindo tiamina, riboflavina e biotina. Ele não contém proteínas, lipídios ou fatores de crescimento; em vez disso, o M199 utiliza um sistema tampão de bicarbonato de sódio (2,2 g/l) e requer um ambiente com 5-10% de CO2 para manter um pH fisiologicamente adequado.
O Meio 199 está disponível em várias formulações diferentes, que podem incluir sais de Earle ou sais de Hanks, 
L-glutamina, HEPES, glutamina estável e bicarbonato de sódio, e está disponível nas formas líquida e em pó. A forma líquida vem pré-preparada e pronta para uso, enquanto a forma em pó refere-se à versão desidratada que precisa ser reconstituída com água estéril ou uma solução tampão antes do uso.
Leia mais sobre:
Aplicações do Meio 199
O Meio 199 foi originalmente projetado para condições de cultura quimicamente definidas e livres de componentes animais, o que o torna altamente adequado para virologia e produção de vacinas, incluindo a fabricação de vacinas em grande escala. Além disso, o M199 desempenhou um papel importante na campanha de vacinação contra a poliomielite de 1955. Sua ampla gama de aplicações também se estende à produção de produtos biológicos, triagem de medicamentos e estudos de toxicologia, facilitando os avanços na medicina e na biotecnologia.
Meio 199 vs. DMEM
O Meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) e o Meio 199 são dois meios de cultura celular comumente usados, com algumas diferenças distintas. Em comparação com o Meio 199, o DMEM normalmente contém concentrações mais altas de aminoácidos, vitaminas, glicose e fosfato inorgânico. O maior teor de nutrientes no DMEM permite que ele suporte o crescimento de uma ampla variedade de linhas celulares.
O DMEM também utiliza um sistema de tampão de fosfato, o que permite manter a estabilidade do pH sem a necessidade de CO2 adicional. No entanto, o Meio 199 emprega um sistema tampão de bicarbonato de sódio e requer um ambiente com 5-10% de CO2 para manter o pH fisiológico.
As diferenças na composição e na regulação do pH tornam o DMEM e o Meio 199 adequados para diferentes requisitos de cultura celular. Os pesquisadores devem escolher o meio apropriado com base em suas necessidades experimentais específicas.