Merck
Cultura celular de mamíferos
Aplicações, princípios e técnicas da cultura celular de mamíferos
A cultura celular de mamíferos é uma ferramenta importante para aplicações em pesquisa, clínicas e farmacológicas. Células isoladas de tecidos animais podem ser expandidas em cultura para estudar biologia celular e doenças ou usadas para a produção de anticorpos, proteínas e vacinas. Linhagens de células de mamíferos imortalizadas podem ser cultivadas in vitro por períodos prolongados e são comumente usadas como simples modelos para biologia complexa.
Cultivo de células de mamíferos in vitro
O crescimento celular requer uma mistura complexa de nutrientes, incluindo açúcares, aminoácidos, albumina, vitamina, minerais e fatores de crescimento. Os meios de cultura celular fornecem esses nutrientes essenciais para cultura celular de mamíferos in vitro. Culturas celulares de mamíferos são cultivadas em incubadoras que proporcionam um ambiente estéril para crescimento em temperatura ideal (37 °C), com CO2 a 5% para manter níveis de pH similares aos do sangue de mamíferos.
À exceção de determinados tipos de células sanguíneas que podem ser cultivadas em suspensão, a maioria das células derivadas de tecidos de mamíferos requer adesão a uma superfície para divisão e crescimento celulares adequados. As superfícies de cultura celular são fornecidas por placas, filtros e frascos de vidro ou polistireno tratados para fixação celular. A adesão celular pode ser facilitada com o uso de polímeros sintéticos, como poli-D-lisina (PDL) e proteínas de matriz extracelular, incluindo colágeno, que proporcionam uma estrutura de fixação celular para adesão.
Técnicas na cultura celular de mamíferos
Técnicas assépticas são usadas para impedir a contaminação de células cultivadas in vitro. Culturas celulares de mamíferos requerem repicagem ou subcultivo (o que envolve a diluição de células que atingiram confluência e substituição dos meios de cultura esgotados) para a saúde e propagação celular. Para repicar culturas celulares aderentes, as células devem ser dissociadas das superfícies de cultura com o uso de métodos enzimáticos, como tripsinização ou métodos mecânicos, como raspagem antes da transferência para novos frascos ou placas de cultura para refixação. Os métodos de contagem celular que usam hemocitômetros e contadores celulares automatizados avaliam a viabilidade celular e ajudam a determinar as densidades de inoculação para repicagem e densidades celulares apropriadas para processos a jusante (downstream). As células cultivadas podem ser criopreservadas armazenando-as em nitrogênio líquido, do qual estoques de inóculo podem ser descongelados quando estoques de trabalho forem necessários novamente.
Artigos técnicos relacionados
  • Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
  • Learn more about β-Alanine, an important amino acid supplement and explore how it is used in cell culture. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
  • Learn more about L-asparagine, an important amino acid supplement, and explore how it is used in primary and cancer cell culture. We offer amino acid cell culture supplements and reagents.
  • Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.
  • Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
  • Ver todos (124)
Protocolos relacionados
  • Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs
  • This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
  • Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
  • Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
  • Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.
  • Ver todos (27)