Hormônios
As células cultivadas precisam de um aporte nutrientes para crescer e se diferenciar. Meios de cultura celular de mamíferos contêm níveis equilibrados de pH, sais, carboidratos, aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos, lipídios, fatores de crescimento, hormônios, elementos em nível de traço e soro. Hormônios promovem o crescimento celular e podem agir de uma maneira específica ao tipo de célula. Algumas células precisam de suplementos hormonais para crescer em cultura in vitro.
Leia mais sobre:
Suplementos hormonais de grau para cultura celular
Suplementos hormonais de grau para cultura celular
- O hormônio dexametasona é usado em cultura celular para estudar apoptose, vias de sinalização celular, diferenciação celular e expressão gênica.
- A eritropoietina fomenta a proliferação, diferenciação e sobrevivência de células precursoras eritroides.
- O hormônio β-estradiol é usado para estudar a diferenciação e transformação celular. O β-Estradiol foi usado para cultivar células de tumores de mama e oócitos.
- O glucagon é um hormônio peptídico usado como suplemento em algumas aplicações de cultura e modelo animal, como medir a resposta ao glucagon em camundongos.
- A hidrocortisona pode ser usada em aplicações de cultura de células epiteliais e endoteliais aderentes.
- A insulina é um hormônio peptídico que é usado como fator de crescimento em muitos sistemas de cultura de células de mamíferos.
- A progesterona foi usada como hormônio promotor do crescimento em cultura de células epiteliais.
- A prostaglandina E1 e a prostaglandina E2 são hormônios lipídicos usados em algumas aplicações de cultura celular de mamíferos.
- O hormônio 3,3′,5′-tri-iodo-L-tironina (T3) e seu precursor tiroxina (T4) são produzidos pela glândula tireoide e são usados como suplementos em algumas aplicações de cultura celular.