Suplementos para cultura celular
Os suplementos para cultura celular possibilitam que laboratórios personalizem e aperfeiçoem as formulações de meios para se adequarem a aplicações em culturas celulares específicas, como produção de proteínas e hibridoma, aplicações em células de ovário de hamster chinês (CHO), outros fluxos de trabalho isentos de soro, entre outros. Suplementos testados quanto à sua aplicação em cultura celular e cultura de células de insetos coletados aqui passaram por testes de aplicações para adequação em sistemas de cultura celular. Estes testes dispensam a necessidade de triagem desses suplementos pelos laboratórios antes do uso em uma aplicação de cultura celular.
Leia mais sobre:
Aminoácidos, antibióticos e outros suplementos de cultura celular
Products
Suplementos ITS
As formulações de meios para cultura celular sem soro e com teor reduzido de soro, em geral, requerem suplementação com os fatores normalmente presentes no soro que são necessários para o crescimento saudável da cultura. O reagente ITS é usado como suplemento de base quando o objetivo é reduzir ou eliminar o uso de soro bovino fetal (FBS) em meios de cultura, quando os meios de cultura não devem conter produtos de origem animal ou para personalizar nutrientes e suas concentrações para aplicações de cultura celular específicas. ITS é a sigla dos nutrientes que compõem o suplemento: insulina, transferrina e selênio. Variantes deste coquetel de nutrientes incluem SITE (selênio, insulina, transferrina, etanolamina) e formulações aprimoradas que também podem incorporar ácido linoleico, ácido oleico e/ou albumina sérica bovina (BSA).
As funções biológicas dos principais ingredientes constituintes do ITS e suas variantes são as seguintes:
- A insulina é um hormônio polipeptídico que promove a captação celular de glicose e aminoácidos.
- A transferrina é uma proteína de transporte de ferro. O ferro é um elemento em nível de traço essencial, mas pode ser tóxico na forma livre. Para suplementar células em cultura, o ferro é fornecido ligado à transferrina.
- O selênio/selenito de sódio é um elemento em nível de traço essencial normalmente presente no soro.
- A etanolamina é um ácido graxo que contribui significativamente para a proliferação de células de hibridoma. Ela é adicionada com frequência a suplementos para otimizar meios para cultura de hibridoma.
- O piruvato de sódio constitui uma fonte de carbono adicional para determinados sistemas de cultura.
Reagentes para hibridoma
Métodos tradicionais para produção de anticorpos monoclonais dependem do uso de meio suplementado com soro de origem animal. Quando esses anticorpos são empregados para aplicações de pesquisa ou diagnóstico in vitro, a presença de soro não representa preocupações regulatórias importantes e os esforços para desenvolver meios isentos de soro se concentraram principalmente na redução de custos. Como os anticorpos são cada vez mais usados como agentes bioterápicos, houve um aumento na necessidade de meios e reagentes que garantem cultura robusta de hibridoma, sem o uso de soros e outros produtos de origem animal.
Nossos suplementos Hybri-Max™ são testados quanto à sua aplicação em cultura para desempenho ideal na cultura de hibridoma. Estes e outros suplementos indicados para hibridoma dão suporte a culturas robustas em laboratórios de anticorpos monoclonais.
Aminoácidos, antibióticos e outros suplementos de cultura celular
Nossos suplementos de aminoácidos testados quanto à sua aplicação em cultura celular incluem reagentes de poliamina e aminoácidos individuais que possibilitam personalizar o enriquecimento de formulações de meios de cultura celular. Nossas soluções completas de suplementos para cultura incluem colesterol, lactoferrina, ácido linoleico, glucagon, ciclodextrina, extratos de levedura, antioxidantes, vitaminas, antibióticos, entre outros.