FBS - soro bovino fetal e soro fetal de bezerro
O soro bovino fetal (FBS) é o suplemento de crescimento mais amplamente utilizado para meios de cultura celular. Quando usado em concentrações adequadas, ele fornece muitos componentes definidos e indefinidos que demonstraram suprir os requisitos metabólicos específicos para o cultivo de células. O FBS é uma mistura complexa de biomoléculas que inclui fatores de crescimento, proteínas, elementos traços, vitaminas e hormônios que são importantes para o crescimento e manutenção de células em cultura in vitro.
Nossas categorias de seleção de FBS facilitam a escolha de um produto de FBS adequado para qualquer aplicação de cultura celular, com base em parâmetros relevantes como irradiação y, origem geográfica, adequação para cultura de hibridomas ou insetos, necessidade de inativação térmica ou testes de aplicação especiais.
Products
Se você estiver utilizando FBS, meio ou reagentes da Gibco ou Life Technologies/Invitrogen, clique aqui para encontrar o número do produto de substituição.
FBS Classic
Os produtos de FBS adequados para aplicações em cultura celular geral estão reunidos no portfólio FBS Classic. Esses produtos incluem produtos séricos com os seguintes atributos:
- Devem passar por testes rigorosos de até 48 parâmetros de qualidade, incluindo endotoxinas e hemoglobinas
- Dialisados
- Remoção de compostos apolares com carvão
- Triplo-filtrados em membrana de 0,1 μm
- EUA, USDA, Canadá, Austrália e outras origens
FBS Premier
Para clientes que utilizam FBS em um processo de biofabricação. Os produtos são fabricados utilizando matérias-primas selecionadas em instalações especializadas, frequentemente empregando tecnologias de descarte de uso único.
Os produtos FBS Premier possuem níveis aprimorados de documentação, incluindo Certificados de adequação da EDQM. Eles também passam por testes de CQ e são liberados em níveis aprimorados, especialmente após serem irradiados com raios gama utilizando nosso processo validado SER-TAIN.
- Procedimentos rigorosos de teste e liberação baseados em diretrizes regulatórias internacionalmente reconhecidas
- Indicação de uso: Para pesquisa ou outros procedimentos de fabricação
- Originário dos EUA, Austrália e Nova Zelândia
FBS Select
Os produtos designados como FBS Select são pré-qualificados para uma cultura especializada de células e tecidos, incluindo a suplementação de células-tronco, cardiomiócitos e células cultivadas para o desenvolvimento de imunoterapêuticos. Os produtos FBS Select incluem soros que são:
- Qualificados para células-tronco embrionárias (CTE) EmbryoMax®
- Qualificados para células-tronco mesenquimais
- Triados para células HL-1
- Baixíssimo teor de IgG
- Dialisados por ultrafiltração
- FBS superior, aprovado na UE
Para saber mais sobre como nosso FBS pode ser utilizado na sua aplicação, clique aqui para solicitar uma amostra.
Recursos relacionados
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
- Article: HL-1 Cells
HL-1 cell research support includes culture plates, media, and Cryovials, providing a complete offering for research needs.
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Article: Cryopreservation of Cell Lines
Cell culture protocol for freezing cell lines at high cell viabilities using cryopreservation reagents such as DMSO. Cryopreservation is a method whereby cells are frozen, maintaining their viability, until they are defrosted months or years later.
- Article: Thawing of Frozen Cell Lines
Cell culture protocol for proper thawing of cryopreserved cell lines.
- Technical Bulletin: Quality Control Sterility Testing of Serum Products
All test media and processes have been validated and growth promotion testing is performed on each lot of test media.
- Technical Bulletin: Organisms Inactivated by Gamma Irradiation at 25—35 kGy
A list of organisms inactivated by gamma irradiation at 25 - 35 kGy.
- Technical Bulletin: Using PCR to Detect Viral Agents in Animal Sera
This validated process provides greater assurance that any existing low levels of microbes will be inactivated or reduced and the risks associated with animal-derived components are minimized.
- Technical Bulletin: Storing and Thawing Serum
The recommended storage temperature is -10 to -40 °C. At temperatures below -40 °C, the bottles may become brittle resulting in an increased risk of breakage.
- Technical Bulletin: Microbe Selection for the SER- TAIN™ Process Validation
Those used in the SER-TAIN™ Gamma Irradiation Serum Validation were carefully selected to represent a wide range of organisms that are potential contaminants of serum products arising from either the starting material itself or from the processing environment.
- Product Information: Preparation of Charcoal-Stripped and Heat-Inactivated Fetal Calf Serum
Preparation of charcoal-stripped serum.