Merck
Filtros a vácuo Stericup®
Os dispositivos de filtração estéril Stericup filtram meios e tampões para cultura celular
Há décadas os dispositivos de filtração Stericup® são os sistemas mais confiáveis em filtração de meios e tampões. Os dispositivos de filtração a vácuo de próxima geração Stericup® Quick Release apresentam inovações de design ergonômico que otimizam a usabilidade e agilizam o processo de filtração e, ao mesmo tempo, protegem culturas celulares essenciais com o renomado desempenho das membranas Millipore®.   
Para os cientistas da Millipore® ter a filtração estéril mais confiável do mundo não é suficiente. Nosso compromisso com a sustentabilidade nos levou a desenvolver um dispositivo de filtração estéril confiável que ajuda os laboratórios a atingir suas metas de sustentabilidade. Os filtros Stericup® E e Steritop® E proporcionam a mesma filtração estéril confiável escolhida há décadas por cientistas que fazem cultura celular, mas são conectados diretamente a frascos de meios comerciais, eliminando o funil de filtro plástico para reduzir os resíduos plásticos em até 48%.
Veja nossa oferta de produtos ou solicite informações abaixo.
CATEGORIAS POPULARES
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Recursos de produtos relacionados
Página 1 de 2
Unidades de filtro Stericup® e Steritop®
Os dispositivos de filtração estéril Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis e de alto desempenho para uma filtração estéril ideal de reagentes, tampões e meios laboratoriais. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e rendimento superiores com baixa ligação não específica e design sem ponta e estável.
  • As unidades de filtro Stericup® combinam uma unidade de filtro com um frasco de recebimento e tampa para uso no processamento e armazenamento
  • As unidades de filtro Steritop® para frascos podem ser usadas em frascos com aberturas de 33 mm ou 45 mm
  • Frascos de recebimento e tampas do tipo vedação com um clique estão disponíveis em frascos de recebimento de 250 ml, 500 ml e 1000 ml
Trabalhe de forma fácil e filtre de forma segura com os sistemas de filtração Stericup® e Steritop®.  Ver todos os produtos.
Aplicações
Os sistemas Stericup® e Steritop® foram projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas enquanto maximizam a vazão e podem ser usados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meios de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/– aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Composições químicas de membranas adequadas para determinadas aplicações
O desempenho da filtração estéril depende da qualidade da membrana de filtração. Os filtros Stericup® e Steritop® estão disponíveis com diversas membranas Millipore® que estabelecem o padrão do setor em termos de propriedades específicas para determinadas aplicações.
  • Vazão mais rápida, baixo potencial de ligação a proteínas de soluções aquosas com dispositivos de membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express® e Millipore Express® Plus
  • Compatibilidade química ampla e fluoreto de polivinilideno (PVDF) com baixo potencial de ligações proteicas
Tamanho dos poros da membrana
O tamanho de poro está relacionado à capacidade do filtro de reter partículas de um determinado tamanho. Os filtros Stericup® e Steritop® podem ser selecionados de acordo com o tamanho de poro para suprir suas necessidades específicas.
  • 0,1 µm: eliminação de micoplasma
  • 0,22 µm: filtração esterilizante
  • 0,45 µm: clarificação
Volumes de processamento e armazenamento
Os volumes de processamento se baseiam na capacidade do funil para unidades de filtro Steritop® ou em uma combinação da capacidade do funil e a capacidade correspondente do frasco de recebimento para as unidades de filtro Stericup®. Os dispositivos de filtração Stericup® e Steritop® podem ser usados para processar e armazenar volumes de 150 ml a 1 l.
  • 150 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 1000 ml
Divisão do design do sistema de filtração Stericup® Quick Release em 4 partes.
Figura 1.Sistemas de filtração Stericup® Quick Release
Design dos sistemas de filtração Stericup® Quick Release
  1. O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco de recebimento com apenas um quarto de volta, reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
  2. Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
  3. tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, além de um indicador de parada tátil que confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
  4. superfície fosca e ampla para escrita na superfície do frasco de recebimento e a cor da tampa mais clara facilitam a rotulagem evidente para melhorar a legibilidade e reduzir letras manchadas ilegíveis.
Maior comodidade
  • A tampa de vedação com um clique fica na lateral para evitar o risco de contaminação.
  • Os frascos de recebimento são empilháveis para economizar espaço de armazenamento.
Os filtros Stericup® proporcionam uma taxa de vazão rápida com baixa retenção de proteínas
O desempenho da filtração depende do desempenho da membrana. Nossas membranas das marcas Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ e Fluoropore™ definem o padrão do setor em termos de qualidade. Em combinação com as melhorias ergonômicas do design Quick Release, os sistemas de filtração estéril Stericup® e Steritop® são ideais para as suas necessidades de filtração. Assista a este vídeo para saber mais sobre os recursos de qualidade de nossos dispositivos de filtração Quick Release.
Os filtros Stericup filtram de maneira rápida e com baixo potencial de ligação a proteínas
Figura 1.Os filtros Stericup® proporcionam uma taxa de vazão rápida com baixa retenção de proteínas
Os filtros Stericup filtram de maneira rápida e com baixo potencial de ligação a proteínas
Figura 1.Os filtros Stericup® proporcionam uma taxa de vazão rápida com baixa retenção de proteínas
Os dispositivos Stericup® E e Steritop® E são uma opção mais ecológica para filtração estéril confiável
Os filtros Stericup® e Steritop® E usam menos plástico e embalagem
Nossos engenheiros desenvolveram um design de dispositivo que conserva a excepcional filtração Stericup® e, ao mesmo tempo, oferecem ao seu laboratório uma maneira de reduzir drasticamente o uso de materiais plásticos e embalagens descartáveis. Se seu objetivo é receber uma certificação laboratorial ecológica, ou apenas diminuir a pegada ambiental do seu laboratório, os filtros Stericup® E e Steritop® E foram projetados para garantir culturas celulares sem problemas e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto ambiental de diversas formas.
Os dispositivos Stericup® E literalmente viram a filtração estéril de cabeça para baixo. Eliminamos a necessidade de um funil de filtro plástico criando uma forma de conectar frascos ou vidrarias de meios padrão diretamente à unidade de filtração. Basta inverter o conjunto de filtro Stericup® E/frasco de recebimento e rosquear no frasco que contém o meio ou tampão.  Vire o conjunto de cabeça para baixo, conecte ao vácuo e veja a filtração estéril acontecer. O dispositivo Steritop® E reduz ainda mais o uso de plástico porque lhe permite conectar o filtro a seu próprio frasco de recebimento de vidraria reutilizável e compatível antes de rosqueá-lo ao frasco que contém o meio não filtrado.
Saiba mais
Os filtros Stericup® E e Steritop® E proporcionam redução significativa de resíduos para ajudar os laboratórios a atingir metas de sustentabilidade:
  • Redução de até 26% de resíduos plásticos com os dispositivos Stericup® E e de até 48% com os filtros Steritop® E em comparação com os filtros de plástico tradicionais 
  • Como os dispositivos são menores, a embalagem é reduzida em até 48% para os filtros Stericup® E e em 69% para os dispositivos Steritop® E