Células-tronco
Células-tronco têm a exclusiva capacidade de se autorrenovar ou se diferenciar em vários tipos de célula em resposta a determinados sinais. Essas propriedades conferem às células-tronco recursos poderosos para reparo, reposição e regeneração de tecidos, de modo que as células-tronco humanas são de especial interesse na pesquisa médica. Células-tronco embrionárias têm a capacidade de se diferenciar em mais tipos celulares que células-tronco adultas. A diferenciação é desencadeada por vários fatores in vivo, e alguns deles podem ser replicados em cultura de células-tronco in vitro. A natureza das células-tronco necessita do uso de meios de cultura e reagentes especiais para células-tronco. Uma vez que meios subótimos podem alterar o potencial de diferenciação de células-tronco, é essencial selecionar os meios e reagentes certos validados para células-tronco já no início do seu processo de pesquisa. Células-tronco podem ser cultivadas como qualquer outra linhagem celular, desde que sejam empregados os meios, reagentes e condições qualificados para células-tronco certos. Algumas linhagens de células-tronco são imortais e podem ser cultivadas indefinidamente em laboratório, mas muitas não são. Portanto, é essencial considerar essas opções antes de iniciar a cultura de células-tronco.
Leia mais sobre:
Products
Recursos de produtos relacionados
- Induced Pluripotent Stem Cell Culture Protocols
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
- Induced Pluripotent Stem Cell Differentiation Protocols
We offer answers to frequently asked questions and a large collection of cell culture media, supplements, and bioactive small molecules used to control the cell fate of human iPSCs.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Neural Stem Cell Culture Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
- Derivation of Functional Oligodendrocyte Progenitor Cells (OPCs) from Human Neural Stem Cell Lines
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
- ReNcell® Human Neural Progenitors: Renewable and Consistent Human Neural Stem Cell Lines that Differentiate into Functional Neurons
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Pesquisas com células-tronco
Progressos recentes no campo de células-tronco se deveram ao advento da tecnologia de edição genômica CRISPR e técnicas de cultura celular tridimensional mais avançadas. Estes protocolos, como métodos de cultura celular de organoides, proporcionaram modelos celulares de doenças in vitro mais preditivos. Combinando nosso conhecimento técnico em CRISPR, edição gênica por ZFN e células-tronco, agora oferecemos novas linhagens de células-tronco, meios otimizados e kits inovadores para todas as áreas de biologia de células-tronco, inclusive células-tronco pluripotentes induzidas (CTPis), cultura de células-tronco neurais, mesenquimais e hematopoieticas.
Além de nosso extenso portfólio de células-tronco prontas para ensaios, meios de cultura celular isentos de soro e soluções para cultura tridimensional, oferecemos linhagens de células-tronco personalizadas através de nosso serviço de engenharia celular Cell Design Studio, que é fácil de usar. Escolha sua linhagem de CTPi ou hospedeira preferida e deixe nossa equipe dedicada de cientistas silenciar, modificar ou ativar seu gene de interesse.
Células-tronco pluripotentes, incluindo células-tronco embrionárias (CTE]) e células-tronco pluripotentes induzidas (CTPis), têm a capacidade de gerar progênie diferenciada representativa das três camadas germinativas (ectoderme, endoderme e mesoderme). A capacidade de expandir células pluripotentes in vitro e submetê-las à diferenciação direta para produzir tipos celulares específicos é essencial para o desenvolvimento de terapias baseadas em células para substituir ou restaurar tecidos danificados por doenças ou lesões.
Oferecemos uma ampla gama de ferramentas para auxiliar o fluxo de trabalho de CTPi, incluindo: kits para reprogramação de células-tronco pluripotentes induzidas, meios e reagentes para cultura de CTPi, ferramentas para caracterização de CTPi e meios de diferenciação de CTPi.
Células-tronco pluripotentes
Temos o orgulho de oferecer linhagens do Banco europeu de células-tronco pluripotentes induzidas (EBiSC) para que pesquisadores tenham maior acesso a quase 800 linhagens de CTPi humanas derivadas de pacientes para produzir modelos de doenças. Este portfólio é uma extensão de nossa parceria com o sistema público de saúde da Inglaterra como distribuidor de seu portfólio da European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC). Oferecemos uma solução completa para o fluxo de trabalho de CTPi, incluindo novos kits de reprogramação, meios de cultura de CTPi, além de anticorpos e kits para caracterização de células-tronco.
Células-tronco neurais
Oferecemos várias linhagens de células-tronco neurais humanas exclusivas provenientes de diversas origens, incluindo CTPi, células-tronco fetais e embrionárias. Todas as linhagens de células-tronco neurais acompanham reagentes e meios isentos de soro otimizados para garantir expansão adequada. Meios especializados para células-tronco neurais garantem diferenciação adequada e oferecemos ferramentas para caracterização de células-tronco neurais a jusante (downstream).
Células-tronco mesenquimais
Células-tronco mesenquimais (CTMs) humanas são células-tronco adultas multipotentes que têm a capacidade de diferenciação em várias linhagens, gerando vários fenótipos mesenquimais, como osteoblastos (osso), adipócitos (gordura) e condrócitos (cartilagem). Devido à sua capacidade de autorrenovação em longos períodos de tempo e de se diferenciar em células especializadas, o interesse na biologia de culturas de CTM aumentou, principalmente em seu potencial terapêutico para várias doenças. Nossa coleção abrangente de ferramentas e tecnologias para cultura de células-tronco mesenquimais inclui linhagens de CTM de baixa repicagem a partir de vários tecidos, meios de diferenciação e expansão otimizados e uma ampla gama de anticorpos relacionados a CTM e corantes celulares.
Células alimentadoras de MEF
Muitos protocolos de cultura de células-tronco embrionárias dependem do uso de uma monocamada de fibroblastos embrionários primários de camundongos (células alimentadoras de MEF). As células de MEF secretam diversos fatores de crescimento importantes no meio, as quais ajudam a manter a pluripotência e propiciam uma matriz celular na qual as células-tronco embrionárias podem crescer. As células alimentadoras de PMEF de camundongo EmbryoMax™ oferecem uma solução conveniente aos pesquisadores para cultura de células-tronco embrionárias, pois eliminam a necessidade das etapas entediantes de isolamento e preparo de células alimentadoras.
Cultura de células-tronco embrionárias de camundongo
Modelos de camundongos transgênicos
Tecnologias de nocaute de genes e transgenes são ferramentas poderosas para estudar a função gênica. Um método popular para criar camundongos transgênicos e nocaute envolve a introdução de células-tronco embrionárias geneticamente modificadas em embriões de camundongo em estágio inicial por injeção de blastocistos ou técnicas de agregação. Estes métodos resultam na geração de crias quiméricas e, desse modo, a modificação genética pode ser transmitida às gerações futuras se as células-tronco embrionárias contribuírem para a linha germinativa.
Oferecemos uma ampla gama de ferramentas e tecnologias para cultura de células-tronco embrionárias de camundongos incluindo o padrão ouro ESGRO®/suplemento para LIF de camundongo, meios ESGRO® completo e ESGRO®-2i isentos de soro/isentos de células alimentadoras. Nosso portfólio inclui meios essenciais para embriões de camundongo e células alimentadoras de MEF para o armazenamento, transferência e expansão de embriões de camundongo usados para criar modelos de camundongos transgênicos.
Suplemento ESGRO para fator inibitório da leucemia (LIF) de camundongo em cultura de células-tronco embrionárias de camundongo
Há mais de uma década, pesquisadores de células-tronco confiam suas culturas ao suplemento ESGRO® para LIF de camundongo para manter o estado pluripotente de suas linhagens celulares de células-tronco embrionárias de camundongo. O padrão ouro para cultura de células-tronco embrionárias não diferenciadas de camundongo, ESGRO® para LIF de camundongo apresenta:
- Inibição consistente da diferenciação de células-tronco embrionárias
- Formato conveniente, fornecido em unidades ativas/ml
- Ausência de variação entre lotes
- Flexibilidade: compatível com cultura celular, com ou sem células alimentadoras
Suplementos e meios para células-tronco isentos de soro
Historicamente, o soro bovino fetal (FBS) foi o suplemento de escolha para cultura de células de mamíferos in vitro, inclusive de células-tronco. No entanto, devido à composição indefinida do FBS, pesquisadores passaram a usar meios e suplementos mais quimicamente definidos, isentos de soro e de materiais estranhos para aplicações em pesquisa com células-tronco. As vantagens dos meios isentos de soro incluem:
- Consistência: A composição definida de meios garante consistência de um lote para outro.
- Desempenho: A alta atividade biológica dos componentes leva a um desempenho superior.
- Rastreabilidade: Componentes que não são de origem animal garantem conformidade regulatória global.
- Disponibilidade: Suprimento e preço estáveis.
Oferecemos meios sem soro para células-tronco exclusivos prontos para uso para diversos tipos de células-tronco, incluindo células-tronco embrionárias/CTPi humanas, neurais (CTN), mesenquimais (CTM) e hematopoiéticas (CTH). Esses meios passam por rígido controle de qualidade para garantir o desempenho e a consistência.
Meios e citocinas Stemline™ fabricados conforme as BPF atuais são otimizados para a expansão e maturação de diversos tipos de células-tronco adultas em ambientes clínicos e de fabricação. Os produtos Stemline™:
- São fabricados conforme as BPF
- São livres de soro e materiais estranhos
- Têm validação de desempenho e teste de lotes
- Têm validação de consistência