Merck
Soros
Soro é adicionado a um frasco por conta-gotas
Com mais de 35 anos de experiência na gestão e produção de soros para uso em cultura celular, oferecemos muitas variedades de FBS e outros soros bovinos (gado), de galinha, caprinos (cabra), equinos (cavalo), humanos, ovinos (ovelha), suínos (porco) e de coelho produzidos e testados para uso em aplicações de cultura celular. Todo produto sérico que oferecemos é testado quanto à presença de contaminação viral e desempenho em cultura celular, além de contar com certificação de origem.  
O FBS (soro bovino fetal) é um suplemento essencial para laboratórios de todo o mundo que fazem cultura celular. Nossos portfólios FBS Classic, FBS Premier e FBS Select ajudam você a selecionar o soro levando em consideração os atributos do soro que são importantes para o seu processo. Essas classificações reconhecem as necessidades de laboratórios conduzindo aplicações, fabricação de produtos biológicos e cultura celular em geral que requerem testes de qualidade rigorosos; e a cultura de fenótipos celulares mais especializados ou exigentes, para permitir a escolha segura do FBS certo para as necessidades de otimização, documentação e desempenho da sua cultura celular.
Gerimos e segregamos nossos inventários de soros bovinos fetal (FBS), de recém-nascidos e adultos por país e/ou região de origem para atender às normas regulatórias e restrições dos EUA e internacionais. Nossos produtos de FBS são classificados em categorias de origem dos EUA e origem fora dos EUA, além disso, oferecemos soros de cavalo e cabra de rebanhos doadores dos EUA. Nosso FBS proveniente de fora dos EUA recebe a atribuição de lotes e é gerido como aprovado pelo Departamento de agricultura dos EUA (USDA) ou país/região de origem/de venda restrita e oferecemos testes de lotes e correspondência para todos os produtos de FBS. Nossos soros humanos são obtidos e amplamente testados para atender aos requisitos de segurança pública. Além de soluções completas de soro, oferecemos produtos substitutos de soros para otimização do crescimento de culturas que requerem condições isentas de soro.  
Visão geral da seção
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Soro bovino fetal (FBS)
Nossas categorias de seleção de produtos de FBS ajudam você a escolher o produto de FBS certo para sua necessidade de aplicação em cultura celular específica ou geral, com base em atributos relevantes ao seu fluxo de trabalho:
  • FBS Classic: Nossos soros bovinos fetais com a melhor relação custo-benefício para aplicações gerais de cultura celular
  • FBS Premier: Para processos de cultura, como fabricação de produtos biológicos, que requerem testes rígidos e procedimentos de liberação com base em normas internacionais, esses produtos devem ser aprovados em testes rigorosos de até 56 parâmetros definidos de qualidade para liberação
  • FBS Select: Esses produtos de FBS atendem aos padrões para suplementação sob medida de células-tronco, cardiomiócitos e células cultivadas para o desenvolvimento de imunoterápicos, que são apenas alguns dos fenótipos celulares especializados disponíveis.
Soros bovinos de bezerro e adultos
Assim como o FBS, o soro de bezerros recém-nascidos contém fatores de crescimento e nutrientes que podem constituir uma alternativa econômica ao FBS para algumas aplicações de cultura. O soro bovino de adultos também é usado para suplementar meios de cultura e promover crescimento e proliferação. Esses soros podem ser uma opção econômica para aplicações em que a presença de anticorpos e outros fatores imunes nos soros não afetam as culturas.
Soro humano
O soro humano é essencial para aplicações biomédicas que incluem engenharia de tecidos, transplante e desenvolvimento de terapias celulares. Para determinadas aplicações de cultura celular humana, o soro humano pode ser uma escolha melhor que o FBS. Tais aplicações incluem estudos de invasão celular e métodos que envolvem a formação de esferoides. Nossos produtos séricos humanos são esterilizados por filtração em série e testados quanto à ausência de HBsAg, hepatite A e HIV, bem como outras bactérias, vírus e toxinas relevantes e hemoglobina. O desempenho biológico é avaliado com o uso de meio de cultura celular suplementado com o soro por sete dias para garantir adequação à cultura.
Soros de outras espécies animais
Além do soro bovino, soros de outras espécies também podem ser utilizados como alternativas mais econômicas para suplementação de meios de cultura de células basais ou para aplicações que requerem soros específicos para determinadas espécies. Soros de animais são reagentes fundamentais para protocolos de imunodetecção, nos quais são usados para bloquear ligações inespecíficas e aprimorar a razão sinal-ruído. Oferecemos soros de diversas espécies que incluem cavalo, cabra, coelho, ovelha, porco, rato e camundongo.