Merck
Strona głównaZastosowaniaGenomikaEkspresja i wyciszanie genów
Ekspresja i wyciszanie genów
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest wiodącym dostawcą technologii edycji i wyciszania genów, w tym CRISPR, Cas9, syntetycznego RNA prowadzącego (sgRNA) i Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Modulowanie ekspresji genów jest jedną z najpotężniejszych technik stosowanych przez naukowców badających złożone sieci genetyczne regulujące procesy biologiczne. W szczególności, eksperymenty modulacji genów są szeroko stosowane w celu identyfikacji środków terapeutycznych skutecznych w zwalczaniu chorób, od raka po zaburzenia rozwojowe i neurodegeneracyjne.  
Istnieją liczne technologie skutecznej regulacji ekspresji genów w komórkach i tkankach. RNAi (interferencja RNA) to naturalny mechanizm biologiczny, w którym dupleksy siRNA (krótkie interferujące RNA) indukują silne, ukierunkowane hamowanie ekspresji genów. SigmaAldrich® Advanced Genomics jest liderem w opracowywaniu komercyjnych Produkty RNAi dla badaczy. 
Ostatnio, rozwój inhibicji CRISPR (CRISPRi) i aktywacji CRISPR (CRISPRa) daje badaczom nowy, potężny zestaw narzędzi, który pozwala na niemal nieograniczone możliwości regulacji genów. Wykorzystując niezrównane portfolio ProduktyCRISPR od SigmaAldrich® Advanced Genomics, naukowcy są w stanie dokładnie i skutecznie znokautować, znokautować, aktywować lub nadeksprymować praktycznie każdy gen.
Nagrodzone kategorie
Zbliżenie na lampę ultrafioletową podczas przygotowywania żelu do elektroforezy agarozowej używanego do separacji DNA
Agaroza: Właściwości i zastosowania badawcze
Bioreagenty agarozowe są przeznaczone do hodowli komórkowych i zastosowań w biologii molekularnej, oferując gotowe do nalewania żele agarozowe do elektroforezy RNA/DNA.
Produkty w sklepie
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
RNAi - Modulacja genów w celu naświetlenia ścieżek genetycznych
Skriningi genomiki funkcjonalnej są integralną częścią badań nad odkryciami, pozwalając na odkrycie mechanizmów leżących u podstaw systemów biologicznych, ścieżek i chorób. Skuteczne badanie tych złożonych sieci interakcji molekularnych można przeprowadzić przy użyciu bibliotek shRNA, aby zapewnić niezawodne, wydajne i długotrwałe eliminacje.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest wyłącznym dostawcą kolekcji TRC1.5 i TRC2 od The RNAi Consortium (TRC). Te oparte na lentiwirusach biblioteki shRNA zapewniają niezrównane pokrycie i są dostępne w wielu formatach, które obejmują cały genom, indywidualne klony/wektory RNAi i zestawy rodzin genów.
CRISPRi i CRISPRa - Potężne hamowanie i aktywacja genów
CRISPRi (interferencja CRISPR) i CRISPRa (aktywacja CRISPR) zapewniają odpowiednio wysoce skuteczne wyciszanie i aktywację genów, bez zmiany podstawowej sekwencji DNA. Stosując je w badaniach przesiewowych LOF (loss-of-function) i GOF (gain-of-function) na dużą skalę, naukowcy są w stanie zidentyfikować unikalne, ale funkcjonalnie powiązane szlaki genowe, które często są pomijane w innych metodach.
Wyszukiwanie dokumentów
Szukasz bardziej szczegółowych informacji?
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Znajdź dokumenty
x
Schematy CRISPRa z kompleksem Synergystic Activation Mediator (SAM) i CRISPRi wykorzystującym domenę KRAB.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics oferuje kompletny zestaw zoptymalizowanych CRISPRi i biblioteki CRISPRa do eksperymentów knockdown i nadekspresji genów. Połączone biblioteki lentiwirusowe CRISPRi i SAM CRISPRa są dostępne od ręki lub dostosowane do konkretnych potrzeb.
Zastanawiasz się, czy CRISPR jest odpowiedni dla Twojego projektu? Połącz się z ekspertem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
x
    Powiązane zasoby
    • Mapy wektorowe
      Seria wektorów umożliwiających pomyślną realizację eksperymentów RNAi.
    • General shRNA FAQs
      We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.