Merck
Zespół badawczo-rozwojowy MISSION, we współpracy z naukowcami RNAi Consortium (TRC), wygenerował serię wektorów, aby umożliwić pomyślną realizację eksperymentów RNAi. Wektor bazowy pLKO.1-puro został opracowany1 w Broad Institute w ramach TRC. Naszym wkładem w TRC jest zróżnicowany zestaw wektorów do krytycznych eksperymentów kontrolnych, a także wektory do niestandardowej produkcji shRNA. Ta strona zawiera informacje dotyczące tych wektorów.
sekwencja puro (bez shRNA).puro (bez wstawki shRNA)
wektor TRC1.5: pLKO.1-puro
wektory kontrolne TRC1.5 Wektory kontrolne
TRC1.5 Alternate Vector Backbones
Wektor TRC2: TRC2-pLKO-puro
Inducible shRNA Vectors
wektory lentiwirusowe
Referencje
  Wektor TRC1.5 Wektor: pLKO.1-puro
Klonony TRC1.5 są w dokładnie tym samym szkielecie wektorowym co klony TRC1
Funkcje wektora pLKO.1-puro pozwalają na przejściową lub stabilną transfekcję shRNA, a także produkcję cząstek lentiwirusowych.1 Stabilne wyciszanie genów jest wybierane przy użyciu selektywnego markera puromycyny, podczas gdy samodezaktywujące się niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi.2,3 TRC1.5, dostępny wyłącznie w naszym portfolio, zawiera prawie 200 000 klonów, w tym ponad 49 000 zweryfikowanych klonów. Łączy w sobie całą zawartość TRC1 oraz dodatkowe 39 212 klonów ukierunkowanych na 2661 nowych genów ludzkich i 2395 genów myszy. W przeciwieństwie do systemów retrowirusowych opartych na adenowirusach lub mysich MMLV lub MSCV, cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację określonego konstruktu shRNA w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, pokonując trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. W porównaniu do siRNA i innych systemów opartych na wektorach, pLKO.1-puro zapewnia rozwiązania dla długoterminowego knockdownu i obserwacji fenotypowej, transdukcji trudnych lub wrażliwych linii komórkowych (nie dzielących się komórek lub komórek pierwotnych) i jest ekonomicznym zasobem odnawialnym.
Z wstawką shRNA, długość plazmidu pLKO.1-puro wynosi 7086 bp, jak wskazano na poniższej mapie wektora. Bez wstawki shRNA, wektor pLKO.1-puro ma długość 7,052 bp. Dostarczony plik sekwencji to pusty wektor pLKO.1-puro (7,052 bp).
TRC1.5 Vector Map (pLKO.1-puro)
Wektor siRNA
TRC1.5 Opis i funkcje wektora
 Wektory kontrolne TRC1.5
Oferujemy różnorodne kontrole do przeprowadzania najbardziej rygorystycznych i pouczających eksperymentów shRNA. Odwiedź stronę kontrole shRNA aby dowiedzieć się więcej.
TRC1.5 Alternatywne szkielety wektorowe
Oferujemy szereg alternatywnych szkieletów wektorowych w ramach naszej standardowej oferty shRNA. Dzięki naszemu konfigurowalnemu interfejsowi zamawiania MISSION shRNA, możliwe jest zamawianie TRC shRNA w tych szkieletach wektorowych bezpośrednio online na stronach szczegółów klonów dla plazmidowego DNA lub lentiwirusowych cząsteczek transdukcyjnych. W przypadku niestandardowych spinek do włosów, odwiedź naszą stronę klonowania niestandardowego, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zamawiania.
Oferujemy również kilka alternatywnych szkieletów wektorowych z białkami fluorescencyjnymi lub promotorem UbC. Konstrukty te są dostępne wyłącznie jako opcje niestandardowe. Odwiedź naszą stronę klonowania niestandardowego, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zamawiania.
wektor TRC2: Wektor TRC2-pLKO-puro i zastosowanie
Wektor TRC2-pLKO-puro umożliwia również przejściową lub stabilną transfekcję shRNA, a także produkcję cząstek lentiwirusowych. Jedyną zmianą między wektorem TRC1.5 a wektorem TRC2 jest dodanie WPRE (lub potranskrypcyjnego elementu regulacyjnego Woodchuck Hepatitis).4 Pozwala to na zwiększoną ekspresję transgenów dostarczanych przez lentiwirusy.5 Podobnie jak w przypadku TRC1.5, stabilne wyciszanie genów uzyskuje się za pomocą selektywnego markera puromycyny. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. TRC2-pLKO-puro zapewnia rozwiązania dla stabilnego długoterminowego knockdownu i obserwacji fenotypowej, transdukcji trudnych lub wrażliwych linii komórkowych (nie dzielących się komórek lub komórek pierwotnych) oraz zwiększonej ekspresji transgenów.
Z wstawką shRNA, długość plazmidu TRC2-pLKO-puro wynosi 7518 bp, jak wskazano na poniższej mapie wektora. Bez wstawki shRNA, wektor TRC2-pLKO-puro ma długość 7,484 bp. Dostarczony plik sekwencji to pusty wektor TRC2-pLKO-puro (7,484 bp).
Sekwencja TRC2-pLKO-puro (bez wstawki shRNA) 
Mapa wektora TRC2 (TRC2-pLKO-puro)
trc2-plko-puro
Opis i funkcje wektora TRC2
Wektory kontrolne TRC2
Uwaga: Obecnie nie są dostępne alternatywne szkielety wektorowe dla TRC2.
 Indukowalne wektory shRNA
Wektor pLKO został przeprojektowany tak, aby zawierał LacI (represor) i zmodyfikowany ludzki promotor U6 shRNA z sekwencjami LacO (operator). Pod nieobecność IPTG (izopropylo-β-D-tio-galaktozydu), analogu laktozy, LacI wiąże się z LacO zapobiegając ekspresji shRNA. Gdy obecny jest IPTG, allosteryczny represor LacI zmienia konformację, uwalniając się ze zmodyfikowanego lacO ludzkiego promotora U6, a następnie umożliwia ekspresję shRNA.
Z dumą oferujemy dwa różne wektory indukowalne IPTG do badań. Preferowany wektor indukowalny, pLKO-puro-IPTG-3xLacO, zawiera trzy sekwencje operonu lac (dwie w promotorze U6 i jedną 3' promotora), zapewniając zarówno ścisłą regulację, jak i doskonałe wyciszanie genów. Natomiast pLKO-puro-IPTG-1xLacO  wektor zawiera pojedynczą sekwencję operonu lac w promotorze U6, co pozwala na przewagę ekspresji shRNA, ale luźniejszą kontrolę promotora, gdy nie jest indukowany.
 Pakowanie wektorów lentiwirusowych
Wreszcie, dla tych, którzy chcą zapakować swój własny lentiwirus, oferujemy zoptymalizowaną mieszankę opakowań. Odwiedź stronę Lentiviral packaging mix aby dowiedzieć się więcej.
Referencje
1.
Stewart, S. A. et al. Lentivirus-delivered stable gene silencing by RNAi in primary cells. RNA 2003, 9, 493–501.. https://doi.org/10.1261/rna.2192803
2.
Zufferey, R. et al. Multiply attenuated lentiviral vector achieves efficient gene delivery in vivo. Nat. Biotechnol 1997, 15, 871–85.. https://doi.org/10.1038/nbt0997-871
3.
Zufferey, R. et al. Self-inactivating lentivirus vector for safe and efficient in vivo gene delivery. J. Virol. 1998, 72, 9873–80.. https://doi.org/10.1128/JVI.72.12.9873-9880.1998
4.
Donello J. E. et al. Woodchuck hepatitis virus contains a tripartite posttranscriptional regulatory element. J. Virol. 1998, 72, 5085-92.. https://doi.org/10.1128/JVI.72.6.5085-5092.1998
5.
Zufferey, R. et al. Woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element enhances expression of transgenes delivered by retroviral vectors. J. Virol. 1999, 73, 2886-92.. https://doi.org/10.1128/JVI.73.4.2886-2892.1999
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących biblioteki, cen i ofert lub innych wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: MISSIONRNAi@sial.com.
.
Mission_RNAi_Large1