Kluczowe dokumenty
CAS9D10AMRNA
CRISPR Cas9-D10A Nickase mRNA
Wybierz wielkość
3270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3270,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
vial of 50 μL
Poziom jakości
stężenie
500 ng/μL
Zastosowanie
CRISPR
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Cechy i korzyści
Komponenty
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Zasada
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
While Sigma CRISPR RNA was not developed for robust application to cell culture, we have seen some success in detecting CEL-I activity using RNA-only formats for both CRISPR nucleases and paired nickases. RNA-only delivery formats may be favorable for cell types which are sensitive to double stranded DNA such a dendritic cells or when promoter-cell incompatibilities exist.
Typical microinjection concentrations used in the literature are in the ranges of 20-200 ng/ul for Cas9-D10A Nickase mRNA and 10-50 ng/ul for gRNA.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Dowiedz się więcej o CRISPR Cas9, czym jest i jak działa. CRISPR to nowe, przystępne cenowo narzędzie do edycji genomu, umożliwiające dostęp do edycji genomu dla wszystkich.
Powiązane treści
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest wiodącym dostawcą technologii edycji i wyciszania genów, w tym CRISPR, Cas9, syntetycznego RNA prowadzącego (sgRNA) i Zinc Finger Nuclease (ZFN).