Pojedyncze klony RNAi
MISSION® shRNA Clones for Optimal Gene Knockdown
Długotrwałe, stabilne wyciszanie genów odróżnia konstrukty RNA z krótką spinką do włosów (shRNA) od innych narzędzi RNAi i CRISPR i może oferować wyraźne korzyści w porównaniu z eksperymentami z nokautem genów. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics, we współpracy z naukowcami z konsorcjum RNAi Broad Institute (TRC), stworzyła najbardziej wszechstronną i zweryfikowaną serię wektorów i klonów do eksperymentów RNAi. Skorzystaj z naszej światowej klasy wiedzy specjalistycznej w zakresie wysokowydajnej produkcji lentiwirusów i usług oczyszczania DNA, które mogą zaoszczędzić czas i zasoby. Elastyczne oferty dostosowywania zapewniają spełnienie wszystkich potrzeb eksperymentalnych i oferują niezrównane pokrycie genów.
Dzięki ponad 350-letniemu przywództwu technicznemu, produkty Sigma-Aldrich® Advanced Genomics są dostarczane z doświadczeniem, które wykracza poza ławkę - od odkrycia do wpływu terapeutycznego.
Czytaj więcej o
Produkty
Expert Gene Knockdown You Can Count On
Jako wyłączny dostawca zaufanych kolekcji TRC1.5 i TRC2, nasza kompleksowa oferta produktów MISSION® shRNA składa się z prawie 200 000 wstępnie sklonowanych konstruktów shRNA ukierunkowanych na ponad 20 000 ludzkich i mysich genów. Łatwe wyszukiwanie według interesującego genu, przeglądanie danych walidacyjnych i zamawianie za pomocą kilku prostych kliknięć. Klony shRNA są dostępne w postaci lentiwirusów, plazmidów DNA lub zasobów bakteryjnych.
Każdy gen jest reprezentowany przez wiele konstruktów wektorowych ukierunkowanych na różne regiony sekwencji genu. Każdy shRNA jest klonowany do wektora lentiwirusowego pLKO.1 wektor lentiwirusowy i jest weryfikowany pod kątem zgodności sekwencji z genem docelowym. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics oferuje najbardziej zaufane i kompleksowe portfolio badań przesiewowych shRNA nawet dla najtrudniejszych celów i linii komórkowych.
RNAi Screening for Genome-Wide Knockdown
Skriningi genomiki funkcjonalnej są integralną częścią badań nad odkryciami, pozwalając naukowcom odkrywać mechanizmy leżące u podstaw systemów biologicznych, ścieżek i chorób. Skuteczne badanie tych złożonych sieci interakcji molekularnych wymaga bibliotek shRNA, które zapewniają niezawodne, wydajne i długotrwałe nokauty. Potrzebujesz więcej informacji na temat zestawów rodzin genów lub bibliotek? Kontakt.
shRNA VECTORS & CONTROLS
Zoptymalizowane projekty eksperymentalne zaczynają się od odpowiedniego wektora i kontroli. Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą wektorów oraz pozytywnych i negatywnych kontroli dla TRC1.5 i TRC2 dostępnych w plazmidowym DNA lub lentiwirusowych cząsteczkach transdukcyjnych. Dowiedz się więcej o kontrolach MISSION® shRNA. Dowiedz się więcej o wektorach MISSION®.
Custom Cloning
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wektora ze znacznikiem fluoroforowym, alternatywnymi promotorami lub wyższym mianem wirusa, nasza kolekcja jest dla Ciebie.Naszymi podstawowymi szkieletami są zaprojektowane przez TRC wektory pLKO.1-puro i TRC2-pLKO.5-Wektory te można dostosować do potrzeb każdego eksperymentu.
Masz niestandardowy projekt, który chcesz omówić? Połącz się z ekspertem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
MISSION® shRNA Knockdown Gwarancja
Sigma-Aldrich® shRNA gwarantuje, że przy zakupie określonej ilości klonów lentiwirusowych podanej na stronie produktu shRNA dla danego genu (ilość ta jest różna, ale zazwyczaj wynosi 5 klonów), co najmniej jeden z tych klonów lentiwirusowych dla danego genu powinien dać efekt knockdown większy niż 70%.
Gwarancja ta nie ma zastosowania do przejściowej transfekcji DNA. Aby gwarancja miała zastosowanie, wymagane są odpowiednie kontrole i warunki wraz z danymi potwierdzającymi wykazującymi nieskuteczne knock-down. Odpowiednie dane potwierdzające obejmują ilościowe dane wyciszania oparte na PCR, porównujące poziomy docelowego mRNA odpowiedniej pozytywnej kontroli shRNA z odpowiednią negatywną kontrolą shRNA, wykazujące knockdown docelowego mRNA większy lub równy 70%. Ze względu na zmienność przeciwciał i okresów półtrwania białek, nie jesteśmy w stanie zaakceptować metod wykrywania opartych na białkach. W przypadku, gdy nie ma więcej shRNA dla tego docelowego genu lub wszystkie shRNA nie znokautują docelowego genu o 70% lub więcej, zwrócimy cenę za ilość zestawu klonów.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu eksperymentu, potrzebujesz niestandardowego wektora, wysokiego miana wirusa, potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów, czy po prostu chcesz lepiej zrozumieć, w jaki sposób możesz zastosować wyciszanie genów shRNA w swoich badaniach, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest tutaj, aby Cię poprowadzić. Połącz się z ekspertem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Pierwsze kroki z MISSION® shRNA
Interferencja RNA i siRNA do wyciszania genów w badaniach biologii molekularnej.
- Next-Gen RNA Interference with MISSION® shRNA
RNAi technology advancements enable gene expression silencing through endogenous RNAi pathways, applicable across eukaryotes.
- MISSION® Application Data
MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- MISSION® FAQs
We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
- Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
- Brochure: MISSION® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
- Mapy wektorowe
Seria wektorów umożliwiających pomyślną realizację eksperymentów RNAi.
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.
- Protokół transdukcji lentiwirusowej
Szczegółowa procedura przeprowadzania transdukcji lentiwirusowej cząsteczek MISSION shRNA w celu uzyskania stabilnego, długotrwałego wyciszenia i zmiany fenotypu.
- Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.