Badanie wody pitnej metodą chromatografii jonowej przy użyciu wody ultraczystej
Merina Corpinot Ph.D.1, Estelle Riche Ph.D.2, Beatrice Frocrain1, Cecilia Devaux1, Stephane Mabic Ph.D.2
1R&D, Lab Water Solutions, Merck, Guyancourt, France, 2Marketing, Lab Water Solutions, Merck, Guyancourt, France
Woda pitna jest najważniejszym napojem dla naszego zdrowia, dlatego jej jakość jest ściśle regulowana.1,2 Jony nieorganiczne w wodzie mogą być szkodliwe dla zdrowia (np. azotany i azotyny), podczas gdy inne jony mogą wpływać na właściwości organoleptyczne wody. Na przykład jony chlorkowe i siarczanowe mogą wywoływać zauważalny, nieprzyjemny smak.
Woda jest często uzdatniana chemikaliami w celu zwalczania bakterii i usuwania patogenów. Te chemikalia mogą generować szkodliwe produkty uboczne dezynfekcji (DBP), gdy reagują z cząsteczkami organicznymi naturalnie obecnymi w wodzie.3 Z tych powodów stężenia jonów i DBP w wodzie pitnej są ściśle monitorowane i kontrolowane, a techniki są stale rozwijane, aby dokładnie je wykrywać i określać ilościowo.
Chromatografia jonowa do analizy wody pitnej
Chromatografia jonowa (IC) jest powszechną techniką analityczną do badania próbek wody pod kątem zanieczyszczeń. Oczyszczona woda jest wykorzystywana na wielu etapach procesu IC. Na przykład do przygotowania próbek, wzorców i prób ślepych, a także do eluentów na bazie wody. Woda jest zatem kluczowym odczynnikiem i powinna być najwyższej jakości, aby uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki IC.
W tym artykule oceniamy przydatność ultraczystej wody wytwarzanej przez system oczyszczania wody Milli-Q® IQ 7000 do analiz IC jonów nieorganicznych i DBP w wodzie pitnej.
Analiza IC jonów w próbkach wody ultraczystej i pitnej
Analizowaliśmy wodę wodociągową i ultraczystą, która została świeżo dostarczona przez system Milli-Q® IQ 7000. Ten system oczyszczania dostarcza wodę o rezystywności 18,2 MOhm.cm w temperaturze 25 °C i całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) < 5 ppb. System był zasilany czystą wodą z systemu opartego na elektrodejonizacji (EDI) Elix® i wyposażony w filtr końcowy Millipak® 0,22 µm.
Stężenia jonów nieorganicznych oceniane w ultraczystej wodzie były albo niewykrywalne, albo były poniżej granicy wykrywalności (LOD).Na przykład poziomy azotanów (NO3-) w wodzie ultraczystej były 140 000 razy niższe niż najniższe limity określone przez WHO i europejskie organy regulacyjne. Zaobserwowano to, mimo że woda wodociągowa zasilająca łańcuch oczyszczania wody zawierała duże ilości tych jonów (Tabela 1).
Rysunek 1 i Rysunek 2 przedstawiają chromatogramy jonowe ultraczystej wody w porównaniu z chromatogramami odpowiednio anionowych i kationowych mieszanin wzorcowych.
Rysunek 1.Chromatogramy jonowe wody ultraczystej z systemu oczyszczania wody Milli-Q® IQ 7000 i mieszaniny wzorców anionowych. Pik 9: węglan.
Rysunek 2.Chromatogramy jonowe wody ultraczystej z systemu Milli-Q® IQ 7000 oraz mieszaniny wzorców katonowych.
Wyniki te pokazują, że świeżo dostarczona ultraczysta woda z systemu Milli-Q® IQ 7000 jest odpowiednia do stosowania w analizie IC. Woda ta może być śmiało używana do prób ślepych oraz do przygotowywania próbek, wzorców i eluentów. Ultraczysta woda z systemu nadaje się również do analizy wody pitnej, ponieważ zawiera wyjątkowo niski poziom jonów nieorganicznych.
Metoda eksperymentalna
Dla anionów nieorganicznych:
- Instrument: System Thermo Scientific Dionex™ ICS-3000
- Kolumny: Koncentrator anionów: IonPac™ UTAC-ULP1 5 x 23 mm; Kolumna ochronna: IonPac™ AG19 2 x 50 mm; Kolumna analityczna: IonPac™ AS19 2 x 250 mm
- Eluent: Gradient KOH: 1 do 35 mM KOH od 0 do 20 min; 35 mM od 20 do 25 min; 35 do 1 mM od 25 do 25,1 min; 1 mM od 25,1 do 30 min
- Źródło eluentu: EG40 z wkładem KOH i ultraczystą wodą z systemu bezpośredniego zasilania ICW-3000™; Szybkość przepływu: 0,25 mL/min
- Detekcja: Tłumiona przewodność; Tłumik eluentu: ASRS® Ultra II 2 mm
- Próbki i wzorce: objętość próbki wynosiła 40 mL (wstępnie stężona: 40 ml próbki jest zatężane na kartridżu, a zatężona próbka jest wstrzykiwana na kolumnę po desorpcji). Zastosowano wzorce TraceCERT®.
W przypadku kationów nieorganicznych zastosowano tę samą metodę, ale z gradientem MSA i kolumną analityczną CS12A.
Analiza produktów ubocznych dezynfekcji w próbkach wody ultraczystej i pitnej
Aby utrzymać bezpieczną wodę pitną, należy dodać krytyczną ilość środka dezynfekującego, aby zabić patogeny, jednocześnie minimalizując produkcję DBP do poziomów poniżej dopuszczalnych limitów.
EPA5 i WHO2 ustaliły maksymalny dopuszczalny poziom bromianów w wodzie wodociągowej na 10 μg/L. FDA przyjmuje ten sam limit regulacyjny dla wody butelkowanej.4 W Europie naturalne wody mineralne i wody źródlane poddane ozonowaniu mają maksymalny dopuszczalny poziom bromianów wynoszący 3 μg/L6; wartość ta wynosi 10 µg/L dla wody pitnej.1 Poziomy bromianów, chloranów i chlorynów w wodzie pitnej są powszechnie oceniane za pomocą IC zgodnie z metodą EPA 300.1.7
Analizowaliśmy wodę z kranu i wodę ultraczystą świeżo dostarczoną z systemu Milli-Q® IQ 7000 wyposażonego w filtr końcowy Millipak®. Poziomy bromianów, chloranów i chlorynów w wodzie ultraczystej były poniżej limitów określonych przez organy regulacyjne (Tabela 2). Nawet jeśli niektóre DBP były obecne w zasilającej wodzie wodociągowej, DBP nie zostały wykryte w ultraczystej wodzie dozowanej z systemu.
Połączenie technologii w łańcuchu oczyszczania wody (składające się z systemu opartego na Elix® EDI zasilającego system Milli-Q® IQ 7000) skutecznie usuwa śladowe poziomy DBP w celu wytworzenia ultraczystej wody, która nadaje się do analizy wody pitnej za pomocą IC.
Metoda eksperymentalna
Analizy zostały przeprowadzone przez niezależne akredytowane laboratorium (COFRAC).
- Chloryn i chloran: zgodnie z normą NF EN ISO 10304-4
- Bromian: zgodnie z normą NF EN ISO 15061
- Eluent: węglan/wodorowęglan
- Kolumna: Metrohm Metrosep A supp 7 - 250/4.0, 45 °C, tłumiona detekcja przewodności
Przydatność ultraczystej wody wytwarzanej przez system oczyszczania wody Milli-Q® do analizy IC wody pitnej
Niniejsze badanie wykazuje, że ultraczysta woda świeżo wyprodukowana przez system oczyszczania wody Milli-Q® IQ 7000 jest odpowiedni do zadań wykonywanych w ramach analizy IC wody pitnej. W szczególności do przygotowywania eluentów, próbek i wzorców oraz do stosowania jako próby ślepej. Nawet jeśli woda wodociągowa zasilająca system zawiera jony, które mają być mierzone, zanieczyszczenia te są usuwane przez połączenie technologii obecnych w łańcuchu oczyszczania wody.
System wody ultraczystej Milli-Q® IQ 7000 może być zasilany przez System wody czystej Milli-Q® IX, który obejmuje technologię Elix® EDI. Alternatywnie, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 czysty i ultraczysty system dozuje ultraczystą wodę odpowiednią do analizy IC przy użyciu wody wodociągowej jako źródła zasilania.