Merck
Strona głównaBadania nad rakiemUwierzytelnione linie komórkowe raka piersi do badań nad rakiem
Uwierzytelnione linie komórkowe raka piersi do badań nad rakiem
Rak piersi jest drugim najczęściej występującym nowotworem u kobiet i główną przyczyną zgonów z powodu raka. Rozpoczyna się jako zlokalizowany guz, ale może dawać przerzuty do odległych miejsc i powodować śmiertelność. Nowotwory piersi są niejednorodne i stanowią wyzwanie dla diagnostyki i leczenia. Szczególnie trudne są tak zwane potrójnie ujemne raki piersi lub te, w których guz nie wykazuje ekspresji trzech typów receptorów najbardziej związanych z rakiem piersi wzrostu - estrogenu, progesteronu i HER-2/neu i które nie reagują na żadne terapie hormonalne1.
Rodzaje raka piersi
Rak przewodowy i zrazikowy to dwa rodzaje raka piersi, których nazwy pochodzą od tkanek, z których się wywodzą. W oparciu o obecność receptorów są one klasyfikowane jako raki z dodatnim receptorem hormonalnym, raki z dodatnim receptorem HER2 i raki potrójnie ujemne.
Czynniki ryzyka
Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka raka piersi, a częstość jego występowania wzrasta wraz z wiekiem. Zwiększona ekspozycja na estrogen podczas miesiączki w młodym wieku i pierwsza ciąża w starszym wieku to inne ważne czynniki ryzyka2.
Mutacje
Często zmutowane geny w raku piersi obejmują PIK3CA, TP53, MED12, GATA3PTEN. Jednak mutacje w BRCA1 BRCA2 samodzielnie odpowiadają za połowę przypadków rodzinnego dziedzicznego raka piersi i mogą dodatkowo narażać osoby niosące te mutacje na wyższe ryzyko innych nowotworów złośliwych, w tym raka jajnika.
Wybierz linie komórkowe według mutacji genetycznej z poniższej tabeli i kliknij geny, aby znaleźć odpowiednie produkty (przeciwciała, shRNA, siRNA, startery, plazmidy CRISPR) do swoich badań naukowych.
Tabela 1.Linie komórkowe raka piersi z określonymi mutacjami somatycznymi
Małe cząsteczki/przeciwciała monoklonalne
Małe cząsteczki i przeciwciała mogą być stosowane do zwalczania komórek nowotworowych oraz blokowania wzrostu i progresji guza. Istnieją różne związki małocząsteczkowe i przeciwciała, które mogą być ukierunkowane na raka piersi w zależności od stadium i rodzaju guza.
Rodzaje ukierunkowanych leków na raka piersi obejmują:
  • Przeciwciała monoklonalne (Trastuzumab, Pertuzumab)
  • Inhibitory kinazy tyrozynowej (Lapatinib)
  • Inhibitory kinazy zależnej od cyklin (Palbociclib, Ribociclib)
  • inhibitory mTOR (Everolimus).
Ponadto, badania polimerazy poli ADP-rybozy (.PARP) trwają badania nad inhibitorami ukierunkowanymi na potrójnie negatywne raki piersi3.
Zastosowania
Linie komórkowe raka są podstawą badań nad nowotworami. Były one szeroko wykorzystywane w niezliczonych badaniach, ponieważ są łatwe w użyciu i opłacalne. W oparciu o charakterystykę linii komórkowej i potrzeby eksperymentalne, linie komórkowe mogą być wykorzystywane w jednym lub kilku zastosowaniach.
Linie komórkowe raka piersi ECACC
Referencje
1.
Hutchinson L. 2010. Challenges, controversies, breakthroughs. Nat Rev Clin Oncol. 7(12):669-670. https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2010.192
2.
STUCKEY A. 2011. Breast Cancer. 54(1):96-102. https://doi.org/10.1097/grf.0b013e3182080056
3.
Jamdade VS, Sethi N, Mundhe NA, Kumar P, Lahkar M, Sinha N. 2015. Therapeutic targets of triple-negative breast cancer: a review. Br J Pharmacol. 172(17):4228-4237. https://doi.org/10.1111/bph.13211
4.
Willmann L, Schlimpert M, Halbach S, Erbes T, Stickeler E, Kammerer B. 2015. Metabolic profiling of breast cancer: Differences in central metabolism between subtypes of breast cancer cell lines. Journal of Chromatography B. 100095-104. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2015.07.021
5.
Larsen SS, Heiberg I, Lykkesfeldt AE. Anti-oestrogen resistant human breast cancer cell lines are more sensitive towards treatment with the vitamin D analogue EB1089 than parent MCF-7 cells. Br J Cancer. 84(5):686-690. https://doi.org/10.1054/bjoc.2000.1646
6.
Lautenschlaeger T, Perry J, Peereboom D, Li B, Ibrahim A, Huebner A, Meng W, White J, Chakravarti A. 2013. In vitro study of combined cilengitide and radiation treatment in breast cancer cell lines. Radiat Oncol. 8(1): https://doi.org/10.1186/1748-717x-8-246
7.
Rasmussen LM, Zaveri NT, Stenvang J, Peters RH, Lykkesfeldt AE. 2007. A novel dual-target steroid sulfatase inhibitor and antiestrogen: SR 16157, a promising agent for the therapy of breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 106(2):191-203. https://doi.org/10.1007/s10549-007-9494-y
8.
Abdel-Fatah TM, Middleton FK, Arora A, Agarwal D, Chen T, Moseley PM, Perry C, Doherty R, Chan S, Green AR, et al. 2015. Untangling the ATR-CHEK1 network for prognostication, prediction and therapeutic target validation in breast cancer. 9(3):569-585. https://doi.org/10.1016/j.molonc.2014.10.013
9.
Dadras P, Atyabi F, Irani S, Ma'mani L, Foroumadi A, Mirzaie ZH, Ebrahimi M, Dinarvand R. 2017. Formulation and evaluation of targeted nanoparticles for breast cancer theranostic system. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 9747-54. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2016.11.005
10.
Jia Z, Liu Y, Cui S. 2014. Adiponectin Induces Breast Cancer Cell Migration and Growth Factor Expression. Cell Biochem Biophys. 70(2):1239-1245. https://doi.org/10.1007/s12013-014-0047-9
11.
Ma W, Zhu M, Zhang D, Yang L, Yang T, Li X, Zhang Y. 2017. Berberine inhibits the proliferation and migration of breast cancer ZR-75-30 cells by targeting Ephrin-B2. Phytomedicine. 2545-51. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2016.12.013
12.
Manabe Y, Toda S, Miyazaki K, Sugihara H. 2003. Mature adipocytes, but not preadipocytes, promote the growth of breast carcinoma cells in collagen gel matrix culture through cancer-stromal cell interactions. J. Pathol.. 201(2):221-228. https://doi.org/10.1002/path.1430
13.
Lebret SC, Newgreen DF, Thompson EW, Ackland ML. 2007. Induction of epithelial to mesenchymal transition in PMC42-LA human breast carcinoma cells by carcinoma-associated fibroblast secreted factors. Breast Cancer Res. 9(1): https://doi.org/10.1186/bcr1656
14.
Zheng S, Guo G, Zhai Q, Zou Z, Zhang W. 2013. Effects of miR-155 Antisense Oligonucleotide on Breast Carcinoma Cell Line MDA-MB-157 and Implanted Tumors. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 14(4):2361-2366. https://doi.org/10.7314/apjcp.2013.14.4.2361