Merck
Strona głównaTechniki pierwotnej hodowli komórekPierwotne ludzkie chondrocyty i pożywki do wzrostu chondrocytów
Pierwotne ludzkie chondrocyty i pożywki do wzrostu chondrocytów
Produkty te są dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i wybranych krajach europejskich.
.Human Primary Chondrocyte Culture System
W ludzkim ciele chrząstka stawowa pokrywa kości w głównych stawach, takich jak stawy kolanowe i biodrowe. Składa się ona wyłącznie z chondrocytów, które są wyspecjalizowanymi komórkami wytwarzającymi i utrzymującymi macierz zewnątrzkomórkową chrząstki, w tym kolagen (głównie typu II) i proteoglikany. W warunkach in vitro zróżnicowane chondrocyty wyrażają kolagen typu II; jednak ekspresja ta zmniejsza się, gdy chondrocyty odróżnicowują się podczas długotrwałej hodowli.
PromoCell® Ludzkie chondrocyty są izolowane z chrząstki stawu kolanowego i biodrowego, a następnie poddawane kriokonserwacji krótko po tym, przy przejściu 2 (P2). Pierwotne chondrocyty są izolowane i hodowane przy użyciu opatentowanego, pozbawionego surowicy podłoża do zamrażania, Cryo-SFM. Każda rozmrożona kriofiolka zawiera co najmniej 500 000 żywych komórek. Ludzkie chondrocyty są również dostępne jako proliferujące kultury komórkowe wygenerowane z kriokonserwowanych komórek, które zostały rozmrożone i hodowane przez trzy dni.
  • Cultivation Protocol for Human Chondrocytes
Podłoże do wzrostu chondrocytów zostało opracowane do hodowli pierwotnych ludzkich chondrocytów in vitro . Pożywka ta jest zoptymalizowana pod kątem hodowli pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli pierwotnych chondrocytów świńskich i szczurzych. Chondrocyte Growth Medium zawiera butelkę Basal Medium o pojemności 500 ml i jedną fiolkę SupplementMix. Dodanie dodatku SupplementMix do pożywki podstawowej stanowi kompletną pożywkę do wzrostu chondrocytów. Basal Medium (z czerwienią fenolową lub bez) i SupplementMix są również dostępne do oddzielnego zakupu.
Szczegóły suplementacji Chondrocyte Growth Medium
Chondrocyte Growth Medium zawiera wszystkie składniki niezbędne do optymalnego wzrostu ludzkich chondrocytów. Chondrocyte Growth Medium nie zawiera antybiotyków ani środków przeciwgrzybiczych i jest przeznaczone do stosowania w inkubatorze z 5% atmosferycznym CO2.
Stężenia suplementów Chondrocyte Growth Medium
(po dodaniu do pożywki)
SkładnikStężenie końcowe
Surowica cielęca płodowa0.1 mL / mL
Przygotowanie pożywki uzupełniającej dla pierwotnych chondrocytów
  • Odmroź Chondrocyte Growth Medium SupplementMix w temperaturze 15 - 25° C.
  • Septycznie wymieszaj roztwory suplementów poprzez delikatne pipetowanie w górę i w dół.
  • Przenieś całą zawartość każdego pożądanego suplementu do Chondrocyte Basal Medium.
  • Zamknij butelkę i delikatnie zawiruj, aby uzyskać jednorodną mieszaninę.
Przechowywanie i stabilność ludzkich chondrocytów i pożywki do wzrostu chondrocytów
  • Po dostarczeniu natychmiast przechowywać pożywkę podstawową do wzrostu chondrocytów w ciemności w temperaturze 4-8°C; nie zamrażać. Przechowuj Chondrocyte Growth Media SupplementMix w temperaturze -20 °C.
  • Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie.
  • Po dodaniu suplementu do Chondrocyte Basal Medium, okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi sześć tygodni w temperaturze 4-8 ° C. Nie zamrażać kompletnej pożywki.
  • W celu użycia, podgrzej tylko wymaganą objętość kompletnej pożywki do wzrostu chondrocytów i przechowuj pozostałą pożywkę w lodówce w temperaturze 4-8°C.
  • Po dostarczeniu, posiać komórki bezpośrednio lub przechowywać w ciekłym azocie.
  • Proliferujące komórki muszą być przetworzone natychmiast.
Kontrola jakości ludzkich chondrocytów i podłoża do wzrostu chondrocytów
Kontrola jakości ludzkich chondrocytów
Na każdej partii ludzkich chondrocytów przeprowadzane są następujące rygorystyczne testy kontroli jakości:
  • Testowanie morfologii komórek, wskaźnika przylegania i żywotności komórek
  • Testowanie zdolności do różnicowania w sferoidach 3D
  • Testowanie wydajności wzrostu poprzez wielokrotne przejścia do 10 podwojeń populacji (PD) w warunkach hodowli bez antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych
  • Testowanie zdolności do różnicowania w sferoidach 3D./li>
  • Testowanie na nieobecność HIV-1, HIV-2, HBV i HCV oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (grzybów, bakterii i mykoplazmy)
Dla każdej partii można pobrać szczegółowy certyfikat analizy (CoA).
ProduktGęstość płytkiPrzejście po rozmrożeniuMarkerPodwojenie populacji
Ludzkie chondrocyty10 000 - 20 000 komórek na cm²P2Testowane zróżnicowanie> 10
Specyfikacje ludzkich chondrocytów
Primary Chondrocyte Growth Medium
Wszystkie partie Chondrocyte Growth Medium są poddawane kompleksowym testom kontroli jakości. Testy te sprawdzają aktywność stymulującą wzrost, wskaźnik przylegania i typową morfologię pierwotnych ludzkich chondrocytów. Dodatkowo, testy mikrobiologiczne zapewniają, że wszystkie partie Chondrocyte Growth Medium są wolne od zanieczyszczeń (grzybów, bakterii, mykoplazmy).
Przeznaczenie ludzkich chondrocytów i pożywek do wzrostu chondrocytów
Ludzkie chondrocyty i pożywki do wzrostu chondrocytów są przeznaczone wyłącznie do użytku in vitro , a nie do procedur diagnostycznych lub terapeutycznych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki produktu.
Uwaga: Pożywki PromoCell® mają niską lub zerową zawartość surowicy i nie nadają się do neutralizacji trypsyny (na przykład podczas podhodowli komórek).Zamiast tego zalecamy użycie zestawu DetachKit (C-41200C-41210C-41220), który zawiera HEPES BSS, Trypsin/EDTA i Trypsin Neutralizing Solution.
Materiały do hodowli ludzkich chondrocytów
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch