Protokół hodowli komórkowej 5: Subkultura zawiesinowych linii komórkowych
ECACC Laboratory Handbook 4th Edition
Aim
Ogólnie rzecz biorąc, linie komórkowe pochodzące z krwi (np. limfocyty) rosną w hodowlach zawiesinowych. Komórki mogą rosnąć jako pojedyncze komórki lub w skupiskach (np. linie komórek limfoblastycznych transformowanych wirusem EBV). W przypadku tego typu linii komórkowych podhodowla przez rozcieńczenie jest stosunkowo łatwa. Jednak w przypadku linii komórkowych, które rosną w grudkach, może być konieczne doprowadzenie komórek do zawiesiny pojedynczych komórek przez odwirowanie i ponowne zawieszenie przez pipetowanie w mniejszej objętości przed zliczeniem.
Materiały
- Podłoże do hodowli komórkowych: wstępnie ogrzane do odpowiedniej temperatury (patrz arkusz danych linii komórkowej ECACC dla właściwej pożywki i temperatury)
- 70% (v/v) alkohol w sterylnej wodzie (793213)
- Roztwór błękitu trypanu (T8154)
Sprzęt
- Środki ochrony osobistej (sterylne rękawiczki, fartuch laboratoryjny, przyłbica ochronna)
- Łaźnia wodna ustawiona na odpowiednią temperaturę
- Szafka bezpieczeństwa mikrobiologicznego na odpowiednim poziomie hermetyczności
- Inkubator
- Preetykietowane kolby
- Odwrócony mikroskop z kontrastem fazowym
- Wirówka
- Hemocytometr lub automatyczny licznik komórek, taki jak Licznik komórek Scepter™.
- Marker Pen
- Pipety
- Stojak na ampułki
- Tkanka
Procedura
- Zobacz hodowle przy użyciu odwróconego mikroskopu z kontrastem fazowym. Komórki rosnące w fazie wzrostu wykładniczego powinny być jasne, okrągłe i załamujące światło. Hybrydomy mogą być bardzo lepkie i wymagać delikatnego uderzenia w kolbę w celu odłączenia komórek. Komórki transformowane EBV mogą rosnąć w bardzo dużych skupiskach, które są bardzo trudne do policzenia, a środek dużych skupisk może być nieżywotny.
- Pobierz małą próbkę (100-200 μl) komórek z zawiesiny komórkowej i policz komórki. Oblicz komórki/ml i ponownie posiej żądaną liczbę komórek do świeżo przygotowanych kolb, bez wirowania, po prostu rozcieńczając komórki. Zalecana gęstość wysiewu znajduje się w arkuszu danych dostarczonym z linią komórkową.
- Powtarzaj tę czynność co 2-3 dni.
Kluczowe punkty
- Jeśli linia komórkowa jest hybrydomą lub inną linią komórkową, która wytwarza substancję (np. rekombinowane białko lub czynnik wzrostu) będącą przedmiotem zainteresowania, zachowaj zużytą pożywkę do analizy.
- Jeśli komórki wymagają zagęszczenia, należy odwirować je z prędkością 150 x g przez 5 minut i ponownie zawiesić w odpowiedniej objętości, a następnie przenieść do naczynia hodowlanego.
Rysunek 1.Przykłady linii komórek w zawiesinie. Komórki Jurkat E6.1 24 godziny (A) i 72 godziny (B) po zamrożeniu/rozmrożeniu wykazują typową morfologię limfoblastów w zawiesinie. Konfluencja powinna być dokładnie monitorowana i pasażowana, gdy komórki osiągną ~80% konfluencji.