Zmodyfikowana formuła nośnika McCoy's 5A
Komponent | M4892 g/L | M8403 [1x] g/L |
---|---|---|
Sole nieorganiczne | ||
Chlorek wapnia | 0.09995 | 0.09995 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.0976876 | 0.0976876 |
Chlorek potasu | 0.4 | 0.4 |
Dwuwęglan sodu | - | 2.2 |
Chlorek sodu | 6.46 | 6.46 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.504 | 0.504 |
Aminokwasy | ||
L-Alanina | 0.01336 | 0.01336 |
L-Arginina - HCl | 0.04214 | 0.04214 |
L-Asparagina - H2O | 0.04503 | 0.04503 |
Kwas L-asparaginowy | 0.01997 | 0.01997 |
L-Cysteina | 0.02424 | 0.02424 |
Kwas L-glutaminowy | 0.02207 | 0.02207 |
L-Glutamina | 0.21915 | - |
Glicyna | 0.00751 | 0.00751 |
L-histydyna - HCl - H2O | 0.02096 | 0.02096 |
Hydroksy-l-prolina | 0.01967 | 0.01967 |
L-Izoleucyna | 0.03936 | 0.03936 |
L-Leucyna | 0.03936 | 0.03936 |
L-Lizyna - HCl | 0.03654 | 0.03654 |
L-Metionina | 0.01492 | 0.01492 |
L-Fenyloalanina | 0.01652 | 0.01652 |
L-Prolina | 0.01727 | 0.01727 |
L-Seryna | 0.02628 | 0.02628 |
L-Treonina | 0.01787 | 0.01787 |
L-Tryptofan | 0.00306 | 0.00306 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0261 | 0.0261 |
L-Walina | 0.01757 | 0.01757 |
Witaminy | ||
Kwas askorbinowy | 0.0005625 | 0.0005625 |
p Kwas aminobenzoesowy | 0.001 | 0.001 |
D-Biotyna | 0.0002 | 0.0002 |
Chlorek choliny | 0.005 | 0.005 |
Kwas foliowy | 0.01 | 0.01 |
myo-Inositol | 0.036 | 0.036 |
Niacynamid | 0.0005 | 0.0005 |
Kwas nikotynowy | 0.0005 | 0.0005 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.0002 | 0.0002 |
Pyridoxal - HCl | 0.0005 | 0.0005 |
Pyridoxine - HCl | 0.0005 | 0.0005 |
Ryboflawina | 0.0002 | 0.0002 |
Tiamina - HCl | 0.0002 | 0.0002 |
Witamina B12 | 0.002 | 0.002 |
Inne | ||
Pepton | 0.6 | 0.6 |
D-Glukoza | 3 | 3 |
Glutation (zredukowany) | 0.0005 | 0.0005 |
Czerwony fenol - Na | 0.011 | 0.011 |
Add | ||
Sodium Bicarbonate | 2.2 | - |
L-Glutamina | - | 0.21915 |