Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
6 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł |
24 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
Nazwa produktu
McCoy′s 5A Medium, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- G-361 melanoma cells;
- 87-MG cells
- human colon carcinoma cell line HCT116
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| components L-glutamine: no | components phenol red: 0.011 g/L | components NaHCO3: 2.2 g/L | components L-glutamine: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under McCoy′s 5A Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?