Różnicowanie ludzkich komórek iPS w organoidy nabłonka dróg oddechowych na potrzeby badań nad chorobami układu oddechowego In Vitro
Min Lu, Kevin Su, Nick Asbrock, Vi Chu
Organy płucne są użytecznymi trójwymiarowymi (3D) modelami hodowli komórkowych do badania rozwoju ludzkich płuc i chorób układu oddechowego, w tym infekcji wirusowych (SARS-CoV, H1N1, MERS), mukowiscydozy, astmy/COPD, narażenia na zanieczyszczenie powietrza i skutków palenia tytoniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych unieśmiertelnionych linii komórek płucnych i komórek pierwotnych, organoidy płucne zawierają różne zróżnicowane typy komórek o złożonej architekturze tkankowej, które bardziej przypominają in vivo tkanki i funkcjonalność. Dodatkowo, organoidy płucne mogą być uzyskiwane z niewielkich ilości tkanek pacjenta lub pluripotencjalnych komórek macierzystych w celu stworzenia żywych biobanków, które ułatwiają spersonalizowane badania biomedyczne.
Ludzki system hodowli organoidów płuc 3dGRO™ to pozbawiony surowicy, wieloetapowy system hodowli do skutecznego różnicowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS) do dojrzałych organoidów płuc, które strukturalnie przypominają rozgałęzione drogi oddechowe i wczesne struktury pęcherzyków płucnych. Wykorzystując system hodowli ludzkich organoidów płuc 3dGRO™, można wygenerować dużą liczbę dojrzałych organoidów płuc, które wyrażają odpowiednie markery wskazujące na wiele typów komórek występujących w dojrzałych płucach i drogach oddechowych, w tym SFTPB i SFTPC (białko surfaktantu B i białko surfaktantu C) występujące w komórkach nabłonka pęcherzyków płucnych typu II (ATII), MUC5AC (komórki kubkowe dróg oddechowych), EpCAM, Sox9 i Nkx2.1 (endoderma płucna), acetylo-α-tubulina (komórki rzęskowe) i marker mezenchymalny wimentyna. Ponadto organoidy płucne wyrażają również enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), receptor dla nowego wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, wraz z TMPRSS2, proteazą serynową, która zwiększa wnikanie wirusa SARS-CoV-2.
Rysunek 1. Proces różnicowania organoidów ludzkich płuc.Ludzkie pluripotencjalne komórki macierzyste są różnicowane w ostateczne komórki endodermy przy użyciu 4-dniowej pożywki indukcyjnej. W dniach 4-8 pożywka indukcyjna (SCM305, SCM306) kieruje ludzkie ostateczne komórki endodermy w stronę endodermy przedniego odcinka jelita (AFE). Komórki AFE mogą być kriokonserwowane (SCC301) lub dalej różnicowane w rozgałęziające się organoidy pąków płucnych przy użyciu 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307) i dalej dojrzewać w rozgałęziające się i pęcherzykowe organoidy płucne przy użyciu 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (SCM308).
Protokół różnicowania organoidów płuc
Krok 1: Różnicowanie ludzkich komórek iPS w endodermę ostateczną (dzień 0-4)
Uwaga: Zacznij od wysokiej jakości niezróżnicowanych ludzkich komórek ES/iPS (SCC271), które są ~70-80% konfluentne i zawierają <5% zróżnicowanych komórek. Poniższy protokół dotyczy różnicowania jednej studzienki sześciodołkowej płytki do hodowli tkankowej. Wskazane objętości dotyczą pojedynczego dołka.
- Przygotuj pożywkę do pasażowania pojedynczych komórek. Dodaj inhibitor ROCK (ROCKi) Y-27632 (SCM075) do 7-10 ml pożywki do ekspansji ludzkich komórek ES/iPS (SCM130) do końcowego stężenia 10 µM.
- Pokryj 6-dołkową płytkę żelem ECM (CC131).
- Zasysaj pożywkę. Przemyć studzienkę 2 ml DMEM/F12 lub 1X PBS. Odessać i dodać 1 ml roztworu Accumax™ (A7089) do dołka. Inkubować przez 5-6 minut w temperaturze 37°C. Uderz mocno płytką o dłoń, aby pomóc usunąć komórki.
- Dodaj 1 ml pożywki do pasażowania pojedynczych komórek (z kroku 1) do dołka. Pipetuj w górę i w dół 1-3 razy pipetorem o pojemności 5 ml, aby usunąć komórki. Uważaj, aby nie wprowadzić żadnych pęcherzyków powietrza.
- Zbierz zdysocjowane komórki do stożkowej probówki o pojemności 15 ml. Dodaj 1 ml pożywki do pasażowania pojedynczych komórek do studzienki i zbierz pozostałe komórki w celu przeniesienia ich do 15 ml probówki stożkowej zawierającej zawiesinę komórek. Wirować probówkę przy 140 x g przez 5 minut i odessać supernatant.
- Zawiesić ponownie osad komórkowy w 1 ml podłoża do pasażowania pojedynczych komórek. Policzyć całkowitą liczbę żywych komórek za pomocą automatycznego licznika komórek lub błękitu Trypana (T8154) i hemocytometru.
- Dodaj 1x106 komórek na studzienkę do 6-dołkowej płytki pokrytej żelem ECM (CC131). Należy użyć pożywki do pasażowania pojedynczych komórek (z kroku 1). Całkowita objętość = 3 ml na dołek. Inkubować w temperaturze 37°C przez noc.
- Odessać pożywkę z dołka. Dodaj 2 ml Definitive Endoderm Induction Medium (SCM302) do studzienki i inkubuj w temperaturze 37°C przez noc.
- Powtórz krok 8 dla dnia 2 i dnia 3. Analizuj komórki za pomocą cytometrii przepływowej w dniu 4. Przed przejściem do kroku 2, komórki powinny być w 80% pozytywne dla markerów endodermy CXCR4, c-Kit, Sox-17 i FOXA2 oraz negatywne dla PDGFR.
Krok 2: Różnicowanie komórek DE do komórek endodermy przedniego odcinka przewodu pokarmowego (dzień 4-8)
Uwaga: Wysoką gęstość komórek należy obserwować zarówno w 4. dniu definitywnej endodermy, jak i w 8. dniu po różnicowaniu do komórek endodermy przedniego odcinka przewodu pokarmowego (AFE). Poniższy protokół zapewnia referencyjną gęstość wysiewu w formacie płytki 6-dołkowej. Dostosuj gęstość wysiewu dla innych formatów płytek.
- Wyjmij z inkubatora 6-dołkową płytkę zawierającą hodowle endodermy ostatecznej w 4. dniu.
- Zasysaj pożywkę z każdej studzienki. Przemyć każdą studzienkę 2 ml 1X PBS (BSS-1006-B).
- Dodaj 1 ml roztworu Accumax™ (A7089) na studzienkę w celu dysocjacji komórek endodermy ostatecznej. Inkubować w temperaturze 37°C przez 6-8 minut.
- Po 5 minutach sprawdź wzrokowo płytkę. Delikatnie uderz w krawędź płytki, aby jeszcze bardziej oddzielić komórki. Większość komórek powinna oddzielić się jako zawiesina. Jeśli nie, inkubuj jeszcze 2 minuty.
- Dodaj 2 ml 1X PBS (BSS-1006-B) na studzienkę, aby rozcieńczyć roztwór AccuMax™ (A7089). Przenieś zawiesinę komórek do probówek stożkowych o pojemności 50 ml. Przepłukać każdą studzienkę 1 ml 1X PBS, aby zebrać wszelkie pozostałe komórki i dodać je do 50 ml probówki stożkowej. Pipetować kilka razy w górę i w dół, aby uzyskać pojedynczą zawiesinę komórek.
- Wirować zawiesinę komórek z prędkością 130 x g przez 5 minut w temperaturze pokojowej.
- Odwirować supernatant. Zawiesić osad komórek w 2 ml AFE Induction Medium I (SCM305). Policzyć komórki za pomocą automatycznego licznika komórek lub hemocytometru.
Pokryj 6-dołkowe płytki fibronektyną (F0895) w stężeniu 4 µg/ml w PBS. Dodać 1,5 ml rozcieńczonej fibronektyny na studzienkę. Przechowywać powleczone naczynia przez noc w temperaturze 2-8 °C. Odessać roztwór powlekający. Suszyć na powietrzu pod przykryciem przez 5 minut. Gdy płytki wyschną, przykryj je pokrywką i odstaw na bok, aż komórki będą gotowe. - Nałóż 1X106 komórek na studzienkę na 6-dołkowe płytki pokryte fibronektyną. Dodaj odpowiednią objętość AFE Induction Medium I (SCM305) do każdej studzienki, aby uzyskać całkowitą objętość 2 ml na studzienkę.
- Umieść płytkę w inkubatorze o temperaturze 37 °C. Delikatnie poruszaj płytką z boku na bok oraz do przodu i do tyłu, aby upewnić się, że komórki są równomiernie rozmieszczone na powierzchni dołka. Inkubować w temperaturze 37 °C przez noc.
- Dzień 5: Zastąpić 2 ml na studzienkę AFE Induction Medium II (SCM306). Inkubować w temperaturze 37 °C przez 24 godziny.
- Dzień 6: Zastąpić podłoże 2 ml na studzienkę pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307).Inkubować w temperaturze 37 °C przez 24 godziny.
- Dzień 7: Zastąpić podłoże 2 ml na studzienkę pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307). Inkubować w temperaturze 37°C przez 24 godziny.
- Dzień 8: Komórki AFE powinny wykazywać zmiany morfologiczne obejmujące zlewające się obszary przeplatane skupiskami/agregatami komórek. Postępuj zgodnie z protokołem, aby dalej różnicować się w dojrzałe organoidy płucne. Nadmiar komórek AFE można poddać kriokonserwacji przy użyciu pożywki 3dGRO™ Organoid Freeze Medium (SCM301) w ilości 3-6 x 106 komórek na fiolkę.
Rysunek 2. Ekspresja markerów endodermy przedniego odcinka jelita (AFE).Około 95-100% komórek AFE jest podwójnie dodatnich dla Sox2 (A, C, AB5603A4) i Pax9 (B, C). Około 20-30% komórek AFE jest podwójnie dodatnich dla EpCAM (D, F, MAB4444) i Pax9 (E, F).
Krok 3: Różnicowanie komórek AFE w organoidy pączków płucnych (dzień 8-25)
- Zasysaj i dodaj 1 ml świeżej pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307) do każdej studzienki 6-dołkowej płytki zawierającej konfluentną warstwę komórek AFE.
- Używając pipety o pojemności 5 ml, delikatnie zeskrob powierzchnię każdej studzienki, aby usunąć monowarstwę komórek w postaci agregatów. Należy uważać, aby nie rozcierać pojedynczych komórek. Przenieś agregaty komórek z 1 dołka 6-dołkowej płytki do dołka 24-dołkowej płytki Costar® Ultra-Low Attachment (CLS3473).
- Dodaj 0,5 ml pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307), aby zebrać wszelkie pozostałe komórki i dodaj do studzienki z komórkami w 24-dołkowej płytce o niskiej przyczepności. Całkowita objętość = ~ 1,5 ml zawiesiny komórek. Inkubować w temperaturze 37°C.
- Wymieniać pożywkę co drugi dzień do 20-25 dnia. Ponieważ organoidy znajdują się w kulturze pływającej, użyj następującego protokołu do wymiany mediów:
- Użyj szklanej pipety serologicznej o pojemności 1 ml, aby przenieść pływające organoidy do sterylnej stożkowej probówki o pojemności 15 ml. Odczekaj 10 minut, aż organoidy opadną na dno probówki.
- Podłącz pipetę zasysającą 2 ml do pompy próżniowej. Do pipety aspiracyjnej o pojemności 2 ml przymocuj sterylną końcówkę pipety bez bariery o pojemności 20 µL. Ostrożnie odessać pożywkę. Uważaj, aby pozostawić niewielką objętość pożywki nad organoidami jako bufor, aby uniknąć zakłócenia organoidów.
- Dodaj 0,5 ml pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307) do 15 ml probówki zawierającej osad organoidów. Dwukrotnie przeprowadź pipetowanie w górę i w dół za pomocą szklanej pipety o pojemności 1 ml. Przenieś organoidy z powrotem do tej samej studzienki w 24-dołkowej płytce o ultra niskim poziomie mocowania.
- Dodaj 0,5 ml 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307) do 15 ml probówki stożkowej, aby przepłukać i zebrać wszelkie pozostałe organoidy. Dodaj popłuczyny do tej samej studzienki na 24-dołkowej płytce o ultra niskim poziomie mocowania. Całkowita objętość = 1 ml na studzienkę.
Rysunek 3.Ludzkie organoidy pączków płucnych (LBO) w hodowlach zawiesinowych. Morfologia niedojrzałych ludzkich LBO pochodzących z komórek iPS w 23 dniu różnicowania. Dolne panele pokazują optymalne organoidy ze złożonymi strukturami (strzałki), które mogą być wybrane do dalszego dojrzewania w kanapkach Matrigel® przy użyciu 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (krok 4).
Krok 4: Różnicowanie organoidów pączków płucnych (LBO) w dojrzałe organoidy płucne (dzień 25-60)
- Obniżony czynnik wzrostu Matrigel® matrix (Corning Cat. No. 354230) na lodzie.
- Użyj sterylnych kleszczyków do przeniesienia sterylnych 24-dołkowych wkładek (Corning Cat. Nr kat. 353095) do 24-dołkowej płytki (Nr kat. 351147), używając jednej wkładki na studzienkę.
- Nałóż 50 µl zimnego 100% Matrigelu o obniżonej zawartości czynnika wzrostu® na każdą wkładkę. Odczekaj 5 minut, aż Matrigel® matrix zestali się.
- W międzyczasie przenieś jedną studzienkę z pływającymi organoidami pączków płucnych (LBO) do 60 mm szalki Petriego. W oddzielnej 96-dołkowej płytce z dnem w kształcie litery U dodaj 60 µl pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (SCM308) do każdej studzienki.
Uwaga: W dniach 20-25 będzie wiele pływających organoidów płucnych (Rysunek 3). Każda kanapka Matrigel® powinna zawierać około 4-6 organoidów. Oblicz liczbę planowanych kanapek Matrigel® w celu określenia całkowitej liczby dołków na płytce 96-dołkowej, które będą potrzebne do przygotowania zawiesiny organoidów/Matrigel® . - W sterylnej osłonie sekcyjnej, użyj sterylnej końcówki pipety 20 µL ustawionej na objętość 10 µL, aby wybrać i przenieść 6 złożonych organoidów z 60 mm szalki hodowlanej do 1 studzienki 96-dołkowej płytki z U-dnem.
- Przenieś 96-dołkową płytkę z wyciągu do dysekcji do wyciągu do hodowli tkankowej.
Uwaga:Aby uniknąć przedwczesnego żelowania Matrigel® matrycy, zalecamy przygotowanie nie więcej niż 3 wkładek na raz.- Dodaj 60 µl zimnego 100% Matrigel® Growth Factor Reduced (GFR) Matrigel® matrix do każdej studzienki płytki 96-dołkowej z kroku 5. Delikatnie wymieszać przez kilkukrotne pipetowanie, unikając powstawania pęcherzyków powietrza. Całkowita objętość = 130 µL na studzienkę.
- Natychmiast przenieś mieszaninę organoid-GFR Matrigel® matrix (~130 µL) na środek każdej płytki w 24-dołkowej płytce przygotowanej w kroku 3.
- Odczekaj 5 minut, aż Matrigel® matryca zestali się.
- Powtarzaj, aż przetworzonych zostanie łącznie 6 kanapek.
- Dodaj 75 µl zimnego 100% Matrigel® Matrigel o obniżonej zawartości czynnika wzrostu (GFR) do górnej części wkładów, aby utworzyć Matrigel® kanapkę.Umieść 24-dołkowe płytki w inkubatorze w temperaturze 37°C na co najmniej 30 minut, aby upewnić się, że Matrigel® kanapki zestaliły się. Jeśli masz więcej niż 6 kanapek do osadzenia, powtórz kroki 4-7.
- Dodaj 500 µL pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (SCM308) na wierzch każdej wkładki i 500 µL do studzienek pod wkładkami.
- Wymieniaj pożywkę co drugi dzień.
- Podłącz pipetę aspiracyjną o pojemności 2 ml do pompy próżniowej. Do pipety zasysającej o pojemności 2 ml przymocuj sterylną końcówkę pipety bez bariery o pojemności 20 µL. Ostrożnie odessać pożywkę na wierzch Matrigel® kanapek, a także pod wkładki.
- Dodaj 500 µL pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (SCM308) na wierzch każdej wkładki i 500 µL do studzienek pod wkładkami.
Rysunek 4. Przebieg czasowy dojrzewania organoidów płuc.Śledzenie różnicowania organoidów płuc pochodzących z ludzkich komórek iPS w dwóch pojedynczych dołkach. W 20-25 dniu około 4-6 niedojrzałych LBO zostało osadzonych w matrycy Matrigel® przy użyciu 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium. Zaobserwowano różne morfologie, które obejmowały rozgałęzione struktury i/lub zaokrąglone rozszerzenia na końcach z gęstym materiałem w środku przypominającym pęcherzyki płucne. Gdy hodowla jest utrzymywana powyżej 60-70 dnia, niektóre duże zaokrąglone struktury mogą pęknąć, uwalniając materiał podobny do śluzu.
Rysunek 5. Ekspresja markerów organoidów płuc.Dojrzałe organoidy płucne pochodzące z ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) i ludzkich komórek iPS HFF wykazują ekspresję markerów komórek nabłonka pęcherzyków płucnych typu II produkujących surfaktant (SFTPC i SFTPB), komórek kubkowych dróg oddechowych (Muc5AC), endodermy płucnej (EPCAM, Sox9, NKX2.1) i komórek rzęskowych (acetylo-α-tubulina). Jądra są wybarwione DAPI.
Rysunek 6. Organoidy płucne mogą być wykorzystywane do badania infekcji wirusowych układu oddechowego SARS-CoV-2.Organoidy pączków płuc wyrażają ACE2, receptor wiążący SARS-CoV-2 (A) i proteazę serynową TMPRSS2 (B), która zwiększa wnikanie wirusa SARS-CoV-2.
Przewodnik rozwiązywania problemów z organoidami nabłonka dróg oddechowych
Problem 1: Po przeniesieniu organoidów pączków płucnych (LBO) w D20-25 do Matrigel® kanapek, po dwóch tygodniach nie obserwuje się rozgałęzień ani struktur pęcherzykowych.
- Podłoże 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307) i 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (SCM308) zawierają składniki wrażliwe na temperaturę i światło. Przygotuj podwielokrotności w oparciu o planowany eksperyment i unikaj wielokrotnego zamrażania/rozmrażania. Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji "Przechowywanie i stabilność" w podręczniku. Rozmroź i użyj nowej porcji 3dGRO™ Lung Organoid Branching Medium (SCM307) i/lub 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (SCM308).
- Wybierz LBO, które mają złożone struktury do przeniesienia w celu wykonania kanapek Matrigel®. Patrz Rysunek 3 w celu zapoznania się z przykładami LBO z pofałdowanymi strukturami.
- Wysoka gęstość komórek powinna być obserwowana zarówno w dniu 4, jak i 8 przed rozpoczęciem pływającej hodowli zawiesinowej; dostosuj gęstość siewu w oparciu o typ komórek.
Problem 2: Pływające LBO przyczepiają się do dna płytki podczas hodowli zawiesinowej.
Używaj płytek 24-dołkowych o bardzo niskim poziomie przyczepności zamiast płytek 24-dołkowych poddanych hodowli tkankowej lub płytek Petriego.
Problem 3: Po zmianie pożywki dla kanapek Matrigel® górna warstwa wydaje się miękka lub zapada się.
Dodaj 75 µl 100% Matrigel® Matrix o obniżonej zawartości czynnika wzrostu (GFR) do górnej warstwy kanapki zamiast 50 µl. Umieść 24-dołkowe płytki w inkubatorze na ≥30 minut, aby upewnić się, że kanapki Matrigel® zestaliły się.
Problem 4: Odsetek komórek c-kit+/CXCR4+ dodatnich wynosi poniżej 80% w dniu 4.
Kompaktowa populacja komórek c-kit+/CXCR4+ powinna być obserwowana w 4. dniu z dodatnimi komórkami na poziomie 80-90% lub wyższym. Nie zaleca się kontynuowania różnicowania bez udanej ostatecznej indukcji endodermy w dniu 4.
Problem 5: Podczas późniejszych etapów dojrzewania pożywka może szybko żółknąć.
W tym czasie osadzone organoidy mogą się powiększać, a niektóre mogą rozszerzać złożone procesy (Rysunek 5). Dodaj 750 µL pożywki 3dGRO™ Lung Organoid Maturation Medium (SCM308) do górnej części wkładek i 500 µL do studzienek pod wkładkami.
.
Network error: Failed to fetch