SCM302
Definitive Endoderm Induction Medium
Synonim(y):
Definitive Endoderm Medium, Endoderm Induction Medium, Medium for Endoderm Induction
Wybierz wielkość
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 50 mL
metody
cell culture | stem cell: suitable
zanieczyszczenia
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.4
Zastosowanie
cell analysis
Opis ogólny
The 3-day differentiation protocol is simple and has been validated on multiple human iPS cell lines. Differentiated cells express high levels (>85%) of endoderm markers including CXCR4, c-Kit, Sox-17 and FOXA2 and can be further differentiated into specialized endodermal cell lineages. Definitive Endoderm Induction Medium can be used to generate 3D organoids such as hiPS derived colon (Cat. No. SCC300) and lung organoids.
Zastosowanie
Research Category:
Stem Cell Research
Jakość
Sterility Tested: No growth
Endotoxin: <2 EU/mL
pH: 7.0-7.4
Mycoplasma: Negative
Functional Assay: >85% CXCR4+ c-Kit+ double positive after 3 days of induction.
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoidy płuc są cennymi modelami 3D dla rozwoju ludzkich płuc i chorób układu oddechowego. Protokół różnicowania 3dGRO™ generuje organoidy z ludzkich iPSC w 4 krokach.
Protokoły
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.