Analiza UHPLC kwasów bosweliowych na Titan C18
Materiały
Standardowe
składnik fazy ruchomej
column
Titan C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577124-U)
mobile phase
[A] 0.1% phosphoric acid; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
2450 psi (169 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 210 nm
injection
2 μL
sample
6 Boswellic Acids 50μg/mL in 70:30, water:methanol