Merck
06813
Supelco
α-Boswellic acid
analytical standard
Synonim(y):
(3α,4β)-3-Hydroxyolean-12-en-23-oic acid, 3α-Hydroxyolean-12-en-24-oic acid
Wybierz wielkość
10 MG
2360,00 zł
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.70
Beilstein:
3074442
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2C1
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-15-26(3)16-17-28(5)19(20(26)18-25)8-9-21-27(4)12-11-23(31)30(7,24(32)33)22(27)10-13-29(21,28)6/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21+,22+,23+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1
Klucz InChI
BZXULBWGROURAF-IKNLXHIFSA-N
Opis ogólny
α-Boswellic acid is a pentacyclic triterpene acid belonging to the genus Boswellia. It is a biologically active constituent of Boswellia serrata, known for its anti-inflammatory activity.[1]
Zastosowanie
α-Boswellic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:        
  • Oleogum resins of different Boswellia species using high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS).[2]        
  • Frankincense extracts of different Boswellia species using two-dimensional liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/LC/ESI-MS/MS).[3]
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of frankincense from various Boswellia species with inhibitory activity on human drug metabolising cytochrome P450 enzymes using liquid chromatography mass spectrometry after automated on-line extraction
Frank A and Unger M
Journal of Chromatography A, 1112(1-2), 255-262 (2006)
Comparison Between HPLC and HPTLC Densitometry for the Determination of 11-keto-?-boswellic acid and 3-acetyl-11-keto-?-boswellic acid from Boswellia serrata Extract
Mehta M, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 50(3), 418-423 (2016)
Comparative analysis of pentacyclic triterpenic acid compositions in oleogum resins of different Boswellia species and their in vitro cytotoxicity against treatment-resistant human breast cancer cells
Schmiech M, et al.
Molecules (Basel), 24(11), 2153-2153 (2019)