Merck
Analiza HPLC witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w Ascentis® Express RP-Amide, acetonitrylowa faza ruchoma
Analiza HPLC witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w Ascentis® Express RP-Amide, acetonitrylowa faza ruchoma application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Retinyl acetate
analytical standard
Retinol palmitate
analytical standard
Cholecalciferol (D3)
analytical standard
Ergocalciferol (D2)
analytical standard
Phylloquinone (K1)
analytical standard
(±)-α-Tocopherol
analytical standard
DL-alpha-Tocopherol acetate
analytical standard
δ-Tocopherol
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase
acetonitrile
flow rate
1.5 mL/min
pressure
1682 psi (116 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 280 nm
injection
5 μL
sample
0.5 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol, delta-tocopherol and K1, 0.05 mg/mL D2, D3 and retinol acetate, 1.5 mg/mL retinol palmitate, all in ethanol
Opis
Komentarz do analizy
Analizę przeprowadzono przy użyciu roztworu wzorcowego, wykrywanie za pomocą UV.