Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
form
oil
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type fat soluble vitamin
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChI key
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description BioXtra, ≥99.0% (sum of isomers, HPLC), mixture of isomers |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| form oil | form viscous liquid | form viscous liquid (Clear) | form viscous liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?