Przejdź do
47768
Ergocalciferol (D2)
analytical standard
Synonim(y):
Ergocalciferol, Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.65
EC Number:
200-014-9
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1916682
MDL number:
Produkt 47768 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type fat soluble vitamin
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to yellowish
mp
114-118 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)