Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 147,00 zł |
Informacje o tej pozycji
147,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
API family
cholecalciferol
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type fat soluble vitamin
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
83-86 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description meets USP testing specifications |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| form solid | form solid | form powder | form crystalline |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-97-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?