Analiza HPLC witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w Ascentis® Express C18, faza ruchoma metanol
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
column
Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase
methanol
flow rate
1.5 mL/min
pressure
3249 psi (224 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 280 nm
injection
5 μL
sample
0.5 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol, delta-tocopherol and K1, 0.05 mg/mL D2, D3 and retinol acetate, 1.5 mg/mL retinol palmitate, all in ethanol.
Opis
Komentarz do analizy
Analizę przeprowadzono przy użyciu roztworu wzorcowego, wykrywanie za pomocą UV.