Analiza HPLC inhibitorów CYP3A w Ascentis® Express RP-Amide
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
column
Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), m/z 100-600
injection
1 μL
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express RP Amide do analizy inhibitorów CYP3A.