Analiza HPLC acetaminofenu, kofeiny, chlorfeniraminy, ibuprofenu, naproksenu, fenylefryny i pseudoefedryny w Ascentis® Express C18
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.0 with phosphoric acid: acetonitrile (98:2); [B] acetonitrile;
gradient
0 to 68% B in 3 min; held at 68% B for 2 min
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 210 nm
injection
1 μL
sample
100 μg/mL in 95:5, water: methanol
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do skutecznego oddzielania różnych leków dostępnych bez recepty.